Merck
HS15991B
Slide box
100 place, red
Synonym(e):
Box for Slides, Slide Container, Slide Storage Box
About This Item
UNSPSC-Code:
41123302
NACRES:
NB.17
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
Holds 100 x slides 76x26 mm
Hersteller/Markenname
Heathrow Scientific HS15991B
Größe
210x169x37 mm
Farbe
red
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • The slide box is made of durable polypropylene.
  • The box can hold either 25 or 100 standard slides (25 x 75 mm and 1 x 3 inches).
  • Latch locks keep hinged lids securely closed.
  • Stability is maximized by stacking feet.
  • Slide identification card - capacity 100 slides
  • No liner
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)