Fortfahren mit
HS159890B
Storage rack for 50 and 100 place microscope slide boxes
Holds 15 x slide boxes, clear acrylic
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS159890B
Feature:
Holds 15 x slide boxes
Material:
clear acrylic
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear acrylic
feature
Holds 15 x slide boxes
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS159890B
General description
Create a fi le system for 50- and 100-place slide boxes (see above)—storage rack makes organization of samples easy.
  • Clear acrylic construction allows the labels to be seen on the slide boxes
  • Place boxes in rows or columns by color to create an easy coding system
  • Bins: 15
  • Dimensions: 711 x 171 x 228 mm
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS23263AHS23263BZ710989
description
Holds 15 x slide boxes, clear acrylic
description
to hold, 8 x 80 well racks, clear acrylic rack
description
to hold, 8 x 80 well racks, clear acrylic
description
for 30 slides, stainless steel
feature
Holds 15 x slide boxes
feature
to hold 8 x 80 well racks
feature
to hold 8 x 80 well racks
feature
Holds 30 x slides 76x26 mm
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS159890B
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23263A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23263B
manufacturer/tradename
WHEATON® 900234
material
clear acrylic
material
clear acrylic rack
material
clear acrylic
material
stainless steel
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)