Merck
HS120316
TrueNorth® Microscope Slide Box
25 Place, Fitted Lid, blue polycarbonate
About This Item
UNSPSC-Code:
41123302
NACRES:
NB.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
blue polycarbonate
Leistungsmerkmale
Holds 25 x slides 76x26 mm
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Heathrow Scientific HS120316
L × B × H
141 × 88 × 35 mm
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • protect your slides in ultra low temperature ranges down to -80C
  • durable polycarbonate and stainless steel clasp/friction fit lid
  • safe storage and transport of 25 x 75 mm slides (3 x 1 in.)
  • uniform grooved slide slots separate slides preventing slide contact
  • temperature-resistant numbered foam lining and identification sheet
  • stackable
  • autoclavable
Rechtliche Hinweise
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)