Fortfahren mit
H0393
Hirudin
recombinant, expressed in unspecified host, ≥7,000 ATU/mg protein, powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 534,00
500 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.020,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
EC Number:
232-279-1
MDL number:
€ 534,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Hirudin, recombinant, expressed in unspecified host, ≥7,000 ATU/mg protein (ATU = antithrombin units)
recombinant
expressed in unspecified host
Quality Segment
form
powder
specific activity
≥7,000 ATU/mg protein (ATU = antithrombin units)
mol wt
~7 kDa
solubility
pyridine: soluble, water: soluble
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Das Antikoagulans Hirudin ist ein saures Protein mit einem Molekulargewicht von ~7 kDa und 65 Aminosäureresten. Es kommt in Blutegeln (Hirudo medicinalis) natürlich vor. Es ist der stärkste Inhibitor sowohl von löslichem (freiem) als auch gerinnselgebundenem Thrombin. Hirudin bindet Thrombin mit hoher Affinität und deckt mehr als 20 % der Thrombinoberfläche, wobei der aktive Situs und der exolytische Situs I (Fibrinogen und PAR-Erkennung) okkludiert werden. Durch diese umfassende Deckung werden Thrombuswachstum und Plättchenaktivierung blockiert. Hirudin wird in der menschlichen Blutbahn nicht metabolisiert und scheidet unverändert durch die Nierenfiltration aus. Natives Hirudin enthält einen sulfatierten Tyrosylrest (Tyr63), drei Disulfidbrücken und einen hohen Anteil an Dicarboxylsäuren. Hirudin wird nicht glykosyliert und enthält keine Tryptophan-, Arginin- und Methioninreste. Mindestens 20 Isoformen wurden identifiziert und sequenziert.
Dieses rekombinante Hirudinprodukt entspricht der HV-1-Variantensequenz, jedoch mit der Ausnahme, dass der Tyr63-Rest nicht sulfatiert wird.
Application
Die antithrombotische Wirksamkeit bei parenteraler Verabreichung kann durch Integration in die kationischen Liposome, die als eine Art von Retardanzien wirken, wesentlich verlängert werden.
Preparation Note
Hirudin ist wasserlöslich. In der Fachliteratur wird die Verwendung von „Verdünnungsflüssigkeit II“ (35,7 mM Essigsäure, 35,7 mM Natriumdiethylbarbiturat, 0,85 % NaCl, 1 % Rinderserumalbumin und 0,5 % PEG, pH 7,4) für die Auflösung von Hirudin (500 ATU/ml) und Thrombin beschrieben. Berichten zufolge ist Hirudin in Pyridin löslich, aber in Alkohol, Ether, Aceton oder Benzol praktisch unlöslich.
Analysis Note
Proteinbestimmung nach Lowry.
Other Notes
Gemäß einem direkten Vergleich mit einem NIH-Trombin-Referenzstandard neutralisiert eine Antithrombin-Einheit (ATU) eine NIH-Einheit Thrombin bei 37 °C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D2757R5143438901
description
recombinant, expressed in unspecified host, ≥7,000 ATU/mg protein (ATU = antithrombin units)
description
≥95% (HPLC), powder
description
≥94% (HPLC), powder
description
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
pyridine: soluble, water: soluble
solubility
pyridine: 50 mg/mL
solubility
pyridine: 50 mg/mL, DMSO: soluble, aqueous base: soluble
solubility
pyridine: soluble 10%, clear
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
mol wt
~7 kDa
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hirudin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Hi Please help me for reconstituting of Hirudin H0393  H100UN . Can I solve it by distilled water ? How much of DW should be added to the vial? Another question is the vial seems to be empty however it is plumb . Is this because the amount of powder?
    1 answer
    1. This material is soluble in water, a rate has not been established. For assay purposes, this product is reconstituted at 10 units/100ul in 28.6 mM Barbital buffer (see product B5934) containing 1.0% (w/v) Bovine Serum Albumin and 0.5% (w/v) Polyethylene Glycol, pH 7.35. Please see the link below to review the product datasheet which includes detailed preparation instructions.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/320/022/h0393pis.pdf
      The activity specification for this product is minimum 7000 units per milligram protein. Occasionally, a small amount of powder may not be visible. A gentle spin or ‘shake down’ of the vial may move the powdered product to the bottom of the vial.
      Helpful?
  2. Thanks for the previous answer, but the "units" definition is confusing. Does "100-units pack" mean 100-IU (in the International Standard system) or -ATU again?
    1 answer
    1. One antithrombin unit (ATU) will neutralize one NIH unit of thrombin at 37°C, based on a direct comparison to an NIH thrombin reference standard. There is no International Standard Unit value associated with this product.
      Helpful?
  3. Hi, some years ago we bought H0393-100UN but lost the info sheet. How many mg protein does the single vial contain? Thank you very much, Dario
    1 answer
    1. A link to the general product information sheet is provided on this product page. See the link below to review. You may either print or save a copy as needed.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/320/022/h0393pis.pdf
      The specific activity will determine the amount of protein in each vial. This value will be listed on the lot-specific Certificate of Analysis. Please see the link below to access the Certificate of Analysis for the currently available lot: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/COFA/H0/H0393/H0393-100UN_______SLCK4656__.pdf
      As the specific unit activity is batch dependent, the currently available lot, SLCK4656, has a units/mg activity of 9769. Thus, the 100-unit pack size for this lot contains 0.01024 mg protein.
      Please refer to the product label to verify your lot number. Should a different lot number be needed please navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Product Technical Inquiries" under the Products Section with all the required information so that a member of the Technical Service team can reach out to assist further. Thank you.