Merck
H7523
Sigma-Aldrich
HEPES
BioXtra, pH 5.0-6.5 (1 M in H2O), ≥99.5% (titration)
Synonym(e):
4-(2-Hydroxyethyl)-piperazin-1-ethansulfonsäure
Größe auswählen
50 G
€ 170,00
250 G
€ 613,00
€ 170,00
Voraussichtliches Versanddatum28. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
€ 170,00
250 G
€ 613,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H18N2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.30
Beilstein:
883043
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
€ 170,00
Voraussichtliches Versanddatum28. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktlinie
BioXtra
Qualitätsniveau
Assay
≥99.5% (titration)
Form
powder
Verunreinigungen
Insoluble matter, passes filter test
Glührückstand (900 °C)
≤0.1% (as SO4)
Verlust
≤1.0% loss on drying, 110°C
pH-Wert
5.0-6.5 (1 M in H2O)
Nützlicher pH-Bereich
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
Löslichkeit
H2O: 1 M, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.05%
Kationenspuren
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
Absorption
≤0.035 at 280 in H2O at 1 M
≤0.045 at 260 in H2O at 1 M
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
SMILES String
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChIKey
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
HEPES wurde als einer der besten für die biologische Forschung erhältlichen Allzweckpuffer beschrieben.[1] Bei einem biologischem pH-Wert ist das Molekül zwitterionisch und als Puffer wirksam im pH-Wertbereich von 6,8 bis 8,2. HEPES wird in vielfältigen Anwendungen, einschließlich Gewebekulturen, eingesetzt. Es wird häufig zur Pufferung von Zellkulturmedien in Luft eingesetzt. HEPES findet Verwendung in In-vitro-Experimenten mit Mg.[2]
Anwendung
Anwendung von HEPES:
  • Als Komponente des Homogenisierungspuffers zur Proteinprobenvorbereitung[3]
  • Zur Neutralisierung der PRP-Lösung (plättchenreichen Plasmalösung) im Rahmen der PRP-Präparation[4]
  • Als Komponente des 2X PBS-Puffers zur Phosphatcalcium-Transfektion bei der Zelllinienvorbereitung[5]
  • Als Zusatz im RPMI 1640-Medium zur Kultivierung von Endothelzellen aus der humanen Nabelschnurvene (HUVEC) und im M199-Komplettmedium für die Ex-vivo-Behandlung von testikulärem Gewebe.[6][7]
Sonstige Hinweise
Die HEPES-Spezifikationstabelle ermöglicht einen einfachen Vergleich der Spezifikationen verschiedener HEPES-Produkte.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
The inhibitory effect of intracerebroventricularly injected interleukin 1? on testosterone secretion in the rat: role of steroidogenic acute regulatory protein.
Ogilvie KM, et al.
Biology of Reproduction, 60(2), 527-533 (1999)
In vitro tubulogenesis of endothelial cells by relaxation of the coupling extracellular matrix-cytoskeleton.
Deroanne CF, et al.
Cardiovascular Research, 49(3), 647-658 (2001)
Intervertebral disc regeneration in an ex vivo culture system using mesenchymal stem cells and platelet-rich plasma.
Chen WH, et al.
Biomaterials, 30(29), 5523-5533 (2009)
Hsp60-induced tolerance in the rotifer Brachionus plicatilis exposed to multiple environmental contaminants.
Wheelock CE, et al.
Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 36(3), 281-287 (1999)
Increased expression of reticulon 3 in neurons leads to reduced axonal transport of $\beta$ site amyloid precursor protein-cleaving enzyme 1.
Deng M, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 288(42), 30236-30245 (2013)