Fortfahren mit
H4034
HEPES
BioPerformance Certified, ≥99.5% (titration), suitable for cell culture
Synonym(e):
4-(2-Hydroxyethyl)-piperazin-1-ethansulfonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H18N2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.30
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
230-907-9
Beilstein/REAXYS Number:
883043
MDL number:
eCl@ss:
32129211
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
BioPerformance Certified
Quality Segment
assay
≥99.5% (titration)
form
crystalline powder
storage condition
dry at room temperature
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, competitive inhibition ELISA: suitable
impurities
endotoxin and total aerobic microbial count, tested
color
white
useful pH range
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
cation traces
Fe: ≤5 ppm
absorption
≤0.05 at 260 in H2O at 0.1 M, ≤0.05 at 280 in H2O at 0.1 M
suitability
suitable for Western blot, suitable for component for culture media
application(s)
advanced drug delivery
clinical research
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
foreign activity
DNase, RNase, NICKase, protease, none detected
SMILES string
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChI key
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
General description
HEPES, oder 4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl-ethansulfonsäure, ist ein zwitterionischer N-substituierter Aminosulfonsäure-Puffer. Er bietet eine hervorragende Pufferkapazität im pH-Bereich von 6,8 bis 8,2 und weist einen pKa-Wert von 7,48 bei 25 °C auf. HEPES gilt als einer der vielseitigsten Puffer und wird in der Zellbiologie sowie biochemischen und biologischen Forschung umfassend eingesetzt. Ein bemerkenswertes Merkmal ist die fehlende Reaktivität mit Metallionen. Im Gegensatz zu vielen Puffern bildet HEPES mit den meisten Metallen keine signifikanten Komplexe, wodurch er für Anwendungen mit Metallionen geeignet ist, ohne ihre Aktivität zu beeinträchtigen. Diese Eigenschaft verbessert seine Nutzbarkeit als „nicht koordinierender Puffer“. In Zellkulturen zeichnet sich HEPES bei der Aufrechterhaltung eines stabilen physiologischen pH-Werts aus, selbst bei Schwankungen der Kohlendioxidkonzentration aufgrund der Zellatmung. Dadurch unterscheidet er sich von Bicarbonatpuffern (NaHCO3), die zwar häufig verwendet werden, jedoch weniger effektiv in Bezug auf die pH-Stabilität sind.
HEPES hat sich auch in verschiedenen biologischen und biochemischen Prozessen als vorteilhaft erwiesen. Durch seine ampholytische Natur eignet er sich als Trenner für die Erzeugung von pH-Gradienten bei der isoelektrischen Fokussierung, einem Verfahren, das häufig bei der Proteintrennung und -analyse eingesetzt wird. Darüber hinaus zeigt HEPES im Vergleich zu Puffern mit weniger substituierten Amingruppen wie Tris minimale Interferenzen mit DNA-Restriktionsenzymreaktionen. Dies macht ihn zu einer bevorzugten Wahl für Anwendungen mit DNA-Manipulation und -Analyse. Neben diesen spezifischen Anwendungen ist HEPES auch in zahlreichen anderen biologischen und biochemischen Prozessen nützlich, wie Immunpräzipitation, Zelllyse und Live-Cell-Imaging. Seine Vielseitigkeit in Kombination mit hervorragender pH-Pufferkapazität und minimaler Interaktion mit anderen Molekülen macht HEPES zu einem unverzichtbaren Werkzeug in verschiedenen Forschungsbereichen.
HEPES wurde als einer der besten für die biologische Forschung erhältlichen Allzweckpuffer beschrieben. Bei einem biologischen pH-Wert ist das Molekül zwitterionisch und als Puffer wirksam im pH-Wertbereich von 6,8 bis 8,2. HEPES wird in vielfältigen Anwendungen, einschließlich Gewebekulturen, eingesetzt. Es wird häufig zur Pufferung von Zellkulturmedien in Luft eingesetzt. HEPES findet Anwendung in In-vitro-Experimenten auf Mg.
HEPES-Puffer wirkt auf Zellen nicht zytotoxisch und kann deshalb für Tierzellkulturen verwendet werden.
Application
Anwendung von HEPES:
  • Ergänzung von Dulbecco‘s Modified Eagle‘s Medium für die Kultivierung und Erhaltung von Zelllinien.
  • Bestandteil eines Thrombozytensuspensionspuffers.
  • Ergänzung der basischen Salzlösung nach Hank′, die zum Waschen von Pankreasgewebe verwendet wird
  • Bestandteil von Wasch- und Blocking-Puffer bei der Reinigung und Quantifizierung von Protein mit Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA)
  • Einstellung und Erhaltung des pH-Werts von biologischen Lösungen
  • Bestandteil der ausgeglichenen Salzlösung nach Hanks′ (HBSS) und von Dissoziationsmedium zur Untersuchung der neuronalen Entwicklung
  • Homogenisierung von Gewebe und Aufbereitung von Zytosol- und Kernextrakten aus Zellen.
  • Bestandteil von Keratinozyten- und Fibroblasten-Kulturmedium
Features and Benefits
  • In Tests bestätigte niedrige Schwermetallkontamination zur Sicherstellung der Eignung für verschiedene Anwendungen
  • Hohe Löslichkeit in Wasser mit einem nützlichen pH-Bereich von 6,8 bis 8,2 und einem pKa-Wert von 7,5 bei 25 °C
  • Geringfügige Metallionenbindung
  • Weniger toxisch für Zellen als andere Puffer wie Tris und Phosphat
  • Stabil in einem breiten pH-Bereich
  • Getestet auf Endotoxine und aerobe Gesamtkeimzahl
  • Frei von DNase, NICKase, RNase, Endonuklease, Exonuklease und Protease
Packaging
Das DRYPOUR®-Verpackungssystem für hochwertige hygroskopische Salze DRYPOUR®-Verpackung:
  • Die aktuelle DRYPOUR®-Verpackungskonfiguration ist ein nestbares 50-Liter-Fass
  • 25KG-DP stellt die Standard-Fertigverpackung dar
  • Kleinere Mengen können für variable Konfigurationen in dasselbe Fass gefüllt werden
Die Vorteile von DRYPOUR®:
  • Verbessert die Betriebseffizienz durch Verkürzung der Materialvorbereitungszeit und Erhöhung der Bedienersicherheit
  • Minimiert das Anbacken hygroskopischer Salze
  • Bietet dreifachen Schutz: vor Feuchtigkeit innen und außen sowie vor Verunreinigungen
Wie verbessert das DRYPOUR®-Verpackungssystem Ihre Betriebseffizienz?
  • Dieses hochmoderne Verpackungssystem minimiert das Anbacken und verkürzt so den Zeitaufwand für die Materialaufbereitung erheblich
  • PE-Fass mit unserem neuen Sicherheitsverschluss, einer Polyethylen-Innenhülle mit integrierten Trockenmittelbeuteln und einer atmungsaktiven Tyvek®-Innenhülle
  • Die Trockenmittelbeutel sind fest in die Polyethylen-Innenhülle integriert
  • Der dreifache Schutz bietet zwei unschätzbare Vorteile:
  1. Deutlich weniger Anbacken
  2. Keine Kontaminationsgefahr durch das Trockenmittel
Other Notes
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Legal Information
DRYPOUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tyvek is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H7523H6147391338
HEPES ULTROL® Grade, ≥99% dry basis (titration), zwitterionic N-substituted aminosulfonic acid buffer
Millipore
391338
HEPES
description
BioPerformance Certified, ≥99.5% (titration), suitable for cell culture
description
BioXtra, pH 5.0-6.5 (1 M in H2O), ≥99.5% (titration)
description
BioXtra, suitable for mouse embryo cell culture, ≥99.5% (titration)
description
ULTROL® Grade, ≥99% dry basis (titration), zwitterionic N-substituted aminosulfonic acid buffer
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99% dry basis (titration)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, competitive inhibition ELISA: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
technique(s)
-
grade
BioPerformance Certified
grade
-
grade
-
grade
-
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
100
form
crystalline powder
form
powder
form
powder
form
crystalline powder
application(s)
advanced drug delivery
clinical research
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under HEPES
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Chicago, IL
    • Review 1
    • Votes 4
    5 out of 5 stars.
    Great product
    This is a classical Sigma HEPS powder that I have been using since my PhD research in the graduate school for the last 15 years.
    Helpful?
  2. 2 Ratings-only reviews