Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 90,20 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 285,00 |
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 995,00 |
Über diesen Artikel
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.5% (titration)
form
powder
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
pH
5.0-6.5 (25 °C, 238 g/L)
useful pH range
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
solubility
water: 500 mg/mL, clear, colorless
absorption
≤0.05 at 290 in H2O at 33%
SMILES string
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChI key
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- als Bestandteil des modifizierten Eagle‘s Minimum Essential Medium für die In-vitro-Kultivierung von spermatogenen Zellen und als Bestandteil des Kryoprotektivums, das zur Konservierung dieser Keimzellen verwendet wird
- als Bestandteil von modifiziertem Ham‘s F-10 für die Inkubation von Geißzygoten zur Herstellung von haploiden männlichen hemizygoten Empfängern
- bei der Herstellung der 90%igen Percoll-Lösung, die bei der Percoll-Gradienten-Methode zur Spermiengewinnung und -aufbereitung verwendet wird
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description BioXtra, suitable for mouse embryo cell culture, ≥99.5% (titration) | description BioPerformance Certified, ≥99.5% (titration), suitable for cell culture | description BioXtra, pH 5.0-6.5 (1 M in H2O), ≥99.5% (titration) | description ≥99.5% (titration) |
| assay ≥99.5% (titration) | assay ≥99.5% (titration) | assay ≥99.5% (titration) | assay ≥99.5% (titration) |
| technique(s) cell culture | embryo: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable, competitive inhibition ELISA: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
| product line BioXtra | product line - | product line BioXtra | product line - |
| form powder | form crystalline powder | form powder | form crystalline powder |
| pH 5.0-6.5 (25 °C, 238 g/L) | pH - | pH 5.0-6.5 (1 M in H2O) | pH 5.0-6.5 (25 °C, 238 g/L) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under HEPES
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?