Merck
H2006
Sigma-Aldrich
1-Hydroxy-1H-benzotriazol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.12
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
mp (Schmelzpunkt)
156-159 °C (lit.)
SMILES String
On1nnc2ccccc12
Biochem./physiol. Wirkung
Inhibits racemization in peptide syntheses using DCC as condensing agent.
Piktogramme
Exploding BombExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Expl. 1.3 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
1 - Explosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
293.0 °F - Pensky Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
145 °C - Pensky Martens closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
[A new method for synthesis of peptides: activation of the carboxyl group with dicyclohexylcarbodiimide using 1-hydroxybenzotriazoles as additives].
W König et al.
Chemische Berichte, 103(3), 788-798 (1970-01-01)