If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
8.51006
HBTU
≥99.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonym(e):
HBTU, 2-(1H-Benzotriazole-1-yl)-1,1,3,3-tetramethylaminium hexafluorophosphate
About This Item
Produktbezeichnung
HBTU, 2-(1H-Benzotriazole-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate Novabiochem®
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥99.0% (HPLC)
Form
powder
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Eignung der Reaktion
reaction type: Coupling Reactions
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
pH-Wert
4.1 (1.6 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
250 °C
Löslichkeit
1.6 g/L
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[N+](=C(N(C)C)O[n]1nnc2c1cccc2)(C)C
InChI
1S/C11H16N5O/c1-14(2)11(15(3)4)17-16-10-8-6-5-7-9(10)12-13-16/h5-8H,1-4H3/q+1
InChIKey
CLZISMQKJZCZDN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Zugehörige Protokolle und technische Artikel
Leitfaden zur Auswahl von Kupplungsreagenzien
Literaturverweise
[1] R. Knorr, et al. (1989) Tetrahedron Lett., 30, 1927.
[2] M. S. Bernatowicz, et al. (1989) Tetrahedron Lett., 30, 4645.
[3] D. Ambrosius, et al. (1989) Biol. Chem. Hoppe-Seyler, 370, 217.
[4] C. G. Fields, et al. (1991) Pept. Res., 4, 95.
[5] A. G. Beck-Sickinger, et al. (1991) Pept. Res., 4, 88.
[6] G. E. Reid, et al. (1992) Anal. Biochem., 200, 301.
[7] G. B. Fields, et al. in ′Innovation & Perspectives in Solid Phase Synthesis, 1st International Symposium′, R. Epton (Eds), SPCC UK Ltd., Birmingham, 1990, pp. 241.
[8] P. A. Baybayan, et al. in ′Peptides, Chemistry & Biology, Proc. 12th American Peptide Symposium′, J. A. Smith & J. E. Rivier (Eds), ESCOM, Leiden, 1992, pp. 566.
[9] J. J. Dudash, et al. (1993) Synth. Commun., 23, 349.
Anwendung
- Synthese von Chinoxalin-Derivaten mit HBTU: Eine Studie, in der die Verwendung von HBTU als Lewis-Säure-Katalysator zur Synthese von Chinoxalin-Derivaten unter Verwendung eines milden und umweltschonenden Protokolls hervorgehoben wird (Popatkar und Meshram, 2020).
- Effiziente Umwandlung von Carbonsäure in Benzimidazole: Beschreibt eine von HBTU geförderte Methode zur Umwandlung von Carbonsäuren in Benzimidazole mittels einer Ein-Topf-Strategie (Barasa und Yoganathan, 2018).
- Synthese von Malonyl-verknüpften Glykokonjugaten: Erläutert die Verwendung von HBTU bei der Synthese von Glykokonjugaten und vergleicht deren Effizienz mit anderen Reagenzien (Nörrlinger et al., 2016).
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Gehalt (HPLC, Flächen-%): ≥ 99,0 % (a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1A
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
Novabiochem® coupling reagents for in situ activation are fast-reacting and compatible with various amino acids.
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf