GERPN6302
Iodoacetamide
Cytiva RPN6302, pack of 25 g
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ultrapure, proteomic-grade iodoacetamide is used for efficient alkylation of thiols while minimizing oxidation of the competing thiol pairs in protein samples.
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Danger
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
This page describes typical rehydration solutions for use in gel electrophoresis with Cytiva products.