GERPN6301
Thiourea
Cytiva RPN6301, pack of 100 g
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Leistungsmerkmale
wetted part: no
Verpackung
pack of 100 g
Hersteller/Markenname
Cytiva RPN6301
Farbe
White
pH-Bereich
5-7
Löslichkeit
cold water: soluble (Soluble in cold water and hot water)
diethyl ether: soluble (Partially soluble in diethyl ether)
methanol: soluble (Easily soluble in methanol)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
This page describes components of rehydration solutions for use in 2-D Electrophoresis with Cytiva products.
Protokolle
This page describes typical rehydration solutions for use in gel electrophoresis with Cytiva products.
This page describes two-dimensional separation of protein samples with Cytiva products.