Fortfahren mit
1.07979
Thioharnstoff
GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Thioharnstoff, Thiocarbamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 186,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CH4N2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
76.12
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
200-543-5
NACRES:
NB.21
MDL number:
Form:
solid
€ 186,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
form
solid
autoignition temp.
440 °C (Dust)
potency
1750 mg/kg LD50, oral (Rat), >2800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6-8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
169-173 °C
solubility
137 g/L
density
1.405 g/cm3 at 20 °C
bulk density
640 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
S=C(N)N
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt: ≥ 99,0 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Aussehen der Lösung (50 g/L; Wasser): Klar bis fast klar und farblos.
Schmelzpunkt: 174–178 °C
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
Sulfatasche (600 °C): ≤ 0,1 %
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 0,5 %
Sensitivität für Bismut: entspricht
Entspricht ACS, Reag. Ph. Eur.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thioharnstoff
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
62-56-6
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)