Wichtige Dokumente
11089161001
Roche
Streptavidin-AP-Konjugat
solution, pkg of 1 mL (1,000U)
Synonym(e):
Streptavidin
Größe auswählen
€ 532,00
Größe auswählen
About This Item
€ 532,00
Empfohlene Produkte
Form
solution
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 mL (1,000U)
Hersteller/Markenname
Roche
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Alkalische Phosphatase
Alkalische Phosphatase wird häufig als Markierung in Enzym-Immunassays verwendet. AP wandelt das empfindliche Substrat X-Phosphat/NBT in ein stabiles, wasserlösliches Produkt um.
Anwendung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Arbeitskonzentration: Die Arbeitskonzentration des Konjugats hängt von der Anwendung und vom Substrat ab. Die angegebenen Konzentrationen sind als Richtlinie zu verstehen.
ELISA: 50–200 mU/mL (Verdünnung 1:5000–1:20.000)
Immunhisto-/Zytochemie: 250–1.000 mU/mL (Verdünnung 1:1000–1:4000)
Western Blot: 200–500 mU/mL (Verdünnung 1:2000–1:5000)
Stabilität: Die konzentrierte Stammlösung ist bei Lagerung bei 2–8 °C bis zum auf dem Etikett aufgedruckten Verfallsdatum stabil. Nicht einfrieren!
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)