GE29400461
HiTrap® Capto™ Core 700
Cytiva 29400461, pack of 1 × 1 mL
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 1 × 1 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 29400461
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- High capacity and productivity in flowthrough mode.
- Prepacked HiTrap columns for easy screening and convenient process development, as well as small scale purification.
- Wide operational window of pH and conductivity.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)