Steriflip® filters are compatible with most aqueous solutions. Many factors, such as variability in temperature, concentrations, and duration of exposure, affect the chemical compatibility of filtration devices. Testing of the solution before use is recommended.
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
material
acrylic housing, polyethersulfone membrane, polypropylene
sterility
sterile
product line
Steriflip®
feature
holdup volume 0.6 mL, hydrophilic
packaging
pack of 25 ea
parameter
45 °C max. temp.
technique(s)
sterile filtration: suitable
H
138 mm
diam.
6.4 cm
filter diam.
40 mm
filtration area
7 cm2
funnel capacity
50 mL
working volume
50 mL
matrix
Express PLUS™
pore size
0.22 μm pore size
fitting
double lead thread inlet (with vacuum port), double lead thread outlet for 50 mL centrifuge tube
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
General description
Dieser Steriflip® Polyethersulfon (PES) Membranfilter mit einer Porengröße von 0,22 μm kombiniert ein 50-ml-Zentrifugenröhrchen mit einem Verschluss für die Verarbeitung und Lagerung.
Application
Steriflip® Filter sind für die sterile Vakuumfiltration wässriger Lösungen wie Gewebekulturmedien und biologischer Flüssigkeiten vorgesehen.
- Gewebekulturmedien +/- Additive
- Puffer
- Biologische Lösungen
Features and Benefits
- Verhindert den unsauberen Probentransfer mittels eines einfachen, vakuumunterstützten, geschlossenen Systems
- Kann Zellen von Zelltrümmern mithilfe eines Nylon-Netzfilters beliebiger Größe isolieren
- Ideal für die Sterilisation kleiner Chargen von Nährmedien
- Kann an jedem Standard-50-ml-Zentrifugenröhrchen angebracht werden, spart Material und Zeit und eliminiert das Verschüttungsrisiko
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, funnel capacity 50 mL, pack of 25 ea | description pore size 40.0 μm, Nylon membrane (net), funnel capacity 50 mL, pack of 25 ea | description pore size 60.0 μm, Nylon membrane (net), funnel capacity 50 mL, pack of 25 ea | description pore size 20.0 μm, Nylon membrane (net), funnel capacity 50 mL, pack of 25 ea |
| pore size 0.22 μm pore size | pore size 40.0 μm pore size | pore size 60.0 μm pore size | pore size 20.0 μm pore size |
| parameter 45 °C max. temp. | parameter 45 °C max. temp. | parameter 45 °C max. temp. | parameter 45 °C max. temp. |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| material acrylic housing, polypropylene , polyethersulfone membrane | material acrylic housing, polypropylene , Nylon membrane (net) | material polypropylene , Nylon membrane (net), acrylic housing | material polypropylene , acrylic housing, Nylon membrane (net) |
| working volume 50 mL | working volume 50 mL , ~50 mL | working volume 50 mL , ~50 mL | working volume 50 mL |
| packaging pack of 25 ea | packaging pack of 25 ea | packaging pack of 25 ea | packaging pack of 25 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Millipore® Steriflip® Vakuumröhrchenaufsatzfilter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Can I filter sterilize DMSO with Product #: SCGP00525?
1 answer-
Helpful?
-
-
I want to freeze dry samples after sterilisation with these steriflip filters. What temperatures can these tubes withstand in terms of freezing? Could these be frozen in -80degrees of celcius?
1 answer-
These tubes may be frozen at -20°C, but freezing at -80°C is not recommended. The PES membrane can withstand temperatures down to -50°C. However, the polypropylene tube is only stable to -20°C.