The Amicon Ultra 0.5 and 2 have reverse spin capability. The Amicon Ultra 4 and 15 do not.
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 8 pkg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 110,00 | |
| 24 pkg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 298,00 | |
| 96 pkg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 806,00 |
Über diesen Artikel
Quality Level
material
polyethylene cap, polyethylene liner, polypropylene tube, regenerated cellulose membrane, regenerated cellulose support, styrene-butadiene housing
sterility
non-sterile
product line
Amicon®
packaging
pkg of 24 pkg, pkg of 8 pkg, pkg of 96 pkg
manufacturer/tradename
Amicon® Ultra
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
4 mL sample volume
technique(s)
protein extraction: suitable, protein purification: suitable
L
124 mm (4.88 in.)
diam.
17.3 mm
filtration area
3 cm2
volume
4 mL
working volume
≤4 mL , 4 mL
pore size
100 kDa MWCO
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Das vertikale Design und die verfügbare Membranoberfläche bieten eine schnelle Probenverarbeitung, hohe Probenrückgewinnung (in der Regel mehr als 90 % der verdünnten Ausgangslösung) und die Möglichkeit für eine 80-fache Konzentration. Die Polarisation der gelösten Stoffe und anschließendes Fouling der Membran werden durch das vertikale Design minimiert und ein physischer Dead Stop in der Filtervorrichtung verhindert das Zentrifugieren bis zur Austrocknung und einen potenziellen Probenverlust.
Das Konzentrat wird mit einem Pipettierer aus dem Probenreservoir der Filtervorrichtung entnommen, während das Ultrafiltrat in dem bereitgestellten Zentrifugenröhrchen gesammelt wird. Die Vorrichtung kann mit einem Schwenkwinkel- oder Festwinkelrotor verwendet werden. Durch das vertikale Membrandesign und den Dead Stop können die Amicon® Ultra 15-ml-Filter die höchste Rückgewinnung bei kurzen Abschleuderzeiten bieten.
Application
- Ultrafiltration mit einer Ultracel®-Membran mit 100.000-Dalton-Molekulargewichtsausschlussgrenze.
- Konzentration von biologischen Proben, die Antigene, Antikörper, Enzyme, Nukleinsäuren oder Mikroorganismen enthalten.
- Aufreinigung von makromolekularen Komponenten aus Gewebekulturextrakten oder Zelllysaten und Proteinentfernung vor der HPLC.
- Konzentration von verdünnten oder vor-aufgereinigten Proteinen aus Säuleneluenten.
- Entsalzung, Pufferaustausch und Proteindialyse.
- Größenausschluss und Proteinfraktionierung.
Features and Benefits
- Ultracel® regenerierte Cellulosemembran mit 100-kDa-NMWCO ermöglicht eine Retentatrückgewinnung von mehr als 90 %.
- Die vertikale Membran verringert die Konzentrationspolarisation für ultraschnelle Abschleuderzeiten (innerhalb 5 Minuten).
- Die heißversiegelte Membran minimiert die Downstream-Extractables.
- 100 % integritätsgeprüft für eine verlässliche Leistung.
- Praktische Probenüberwachung mit einem transparenten Gehäuse und Skaleneinteilung für das Volumen.
- Direkter Probenzugang für die Pipette eliminiert den Verarbeitungsschritt, um das Konzentrat zu gewinnen.
- Hohe Konzentrationsfaktoren von 80–100 X.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| material polyethylene cap, polypropylene tube, regenerated cellulose support, polyethylene liner, styrene-butadiene housing, regenerated cellulose membrane | material polypropylene tube (for collection), regenerated cellulose membrane, styrene-butadiene housing | material polypropylene cap, polypropylene tube, regenerated cellulose membrane, styrene-butadiene housing | material polyethylene cap, polyethylene liner, polypropylene tube, regenerated cellulose membrane, regenerated cellulose support, styrene-butadiene housing |
| pore size 100 kDa MWCO | pore size 100 kDa MWCO | pore size 100 kDa MWCO | pore size 100 kDa MWCO |
| manufacturer/tradename Amicon® Ultra | manufacturer/tradename Amicon® Ultra | manufacturer/tradename Amicon® Ultra | manufacturer/tradename Amicon® Ultra |
| parameter 4 mL sample volume | parameter 2 mL sample volume | parameter 0.5 mL sample volume | parameter 15 mL sample volume |
| working volume ≤4 mL | working volume ≤2 mL | working volume ≤500 μL , 0.5 mL | working volume ≤15 mL |
| packaging pkg of 24 pkg, pkg of 96 pkg, pkg of 8 pkg | packaging pkg of 24 pkg | packaging pkg of 24 pkg, pkg of 500 pkg, pkg of 8 pkg, pkg of 96 pkg | packaging pkg of 24 pkg, pkg of 8 pkg, pkg of 96 pkg |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amicon® Ultra Zentrifugenfilter, 100 kDa MWCO
Lagerklasse
Protokolle
The human plasma proteome is a vast resource for biomarker discovery and investigation.
Das menschliche Plasma-Proteom ist eine umfangreiche Ressource für die Biomarker-Identifizierung und -Untersuchung.
Artikel
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
Filtrationsmethoden und Membranfilterauswahl bei der Nanopartikelaufreinigung und -herstellung.
Auf dieser Seite werden die Grundsätze und Vorteile der Verwendung von Ultrafiltrationsmembranen bei der Vorbereitung von Proteinproben erörtert. Mögliche Anwendungen sind der Austausch von Lösungsmitteln, die Konzentration von Proteinproben oder die Probenaufreinigung.
Verwandter Inhalt
Proteinkonzentration ohne Verlust. Gewinnen Sie Proteine zuverlässig zurück, wenn Sie mit Amicon® Ultra Filtern konzentrieren.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| UFC810096 | 04053252726576 |
| UFC810008 | 04053252612169 |
| UFC810024 | 04053252666377 |
-
Are these units able to perform a reverse spin to collect contents, or do contents need to be collected via pipet?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the maximum recommended starting protein concentration from Vero cell lysate to avoid overwhelming the filter?
1 answer-
There is no maximum protein load for these devices, and optimal protein concentrations must be determined empirically. We do recommend a clarifying spin prior to filtration to bring down larger particulates.
Helpful?
-
-
Can I use Amicon Ultra 100 kDa filter only for protein sample filtration, to avoid concentration or sample purification?
1 answer-
This device is intended for use as a protein concentrator. Proteins above 100 kDa will be retained while smaller proteins will pass through to the filtrate fraction. Other particles within the sample may be present in both the filtrate and the retentate, depending on the nature of the particle, the nature of the filter membrane, and the centrifugation protocol or technique used. To discuss this further, we kindly ask you to navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice and click on "Product Technical Inquires" under the Products Section with all the required information so that a member of our team can reach out to you to assist further. Thank you.
Helpful?
-
-
Les Amicons sont-il RNase/DNase free- DNA/RNA free? Traitement à l'oxyde d'éthylène?
1 answer-
The Amicon products are not tested for RNase/DNase activity. These items are not considered RNase/DNase free. They are not ethylene oxide treated.