GE28-4065-01
2′-Deoxyadenosine 5′-Triphosphate Solution, 100 mM
Cytiva 28-4065-01, pack of 25 μmol
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Verpackung
pack of 25 μmol
Hersteller/Markenname
Cytiva 28-4065-01
Konzentration
100 mM
Farbe
Colorless
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Greater than 99% triphosphate purity (by HPLC) for optimum performance and consistency
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)