Merck
GE17-5132-01
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Cytiva 17-5132-01, pack of 25 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41106500
NACRES:
NA.56
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
ligand
glutathione and 10-carbon linker arm
Verpackung
pack of 25 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-5132-01
Matrix
highly cross-linked 4% agarose
Durchschnittlicher Durchmesser
90 μm
cleaning
3-12
Arbeitsbereich
3-12
Kapazität
>10 mg/mL binding capacity
Allgemeine Beschreibung
Die Bindung der GST an Glutathion ist flussratenabhängig, und niedrigere Flussraten erhöhen oft die Bindungskapazität. Dies ist beim Aufbringen und Eluieren der Probe zu berücksichtigen.
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow, 25 mL
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow ist ein Affinitätsmedium zur schnellen Aufreinigung von Glutathion-S-Transferase (GST)-markierten Proteinen in einem Arbeitsschritt. Bietet gute Fließeigenschaften und ist besonders gut für die Aufskalierung geeignet.
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow wird für die Aufreinigung von GST-markierten Proteinen aus bakteriellen Lysaten und anderen S-Transferasen oder Glutathion-abhängigen Proteinen eingesetzt. Milde Elutionsbedingungen bewahren die Antigenität und Funktion von Proteinen. Sepharose 4 Fast Flow bietet gute Fließeigenschaften und ist besonders gut für die Aufskalierung geeignet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Schnelle Aufreinigung von GST-markierten Proteinen in einem Arbeitsschritt
  • Milde Elutionsbedingungen bewahren die Antigenität und Funktion von Proteinen.
  • Für die einfache Aufskalierung aufgrund hoher Fließeigenschaften
  • Glutathion ist mit Sepharose 4 Fast Flow über einen 10-Kohlenwasserstoff-Abstandsarm gekoppelt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 4 bis 30 °C aufbewahren (20 % Ethanol)
Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt möglicherweise 90 Tage vor dem Verfallsdatum versandt wird. Für weitere Informationen zum chargenspezifischen Verfallsdatum wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.
Hinweis zur Analyse
Das Analysenzertifikat für dieses Produkt finden Sie unter www.cytiva.com.
Rechtliche Hinweise
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Luis J García-Rodríguez et al.
Current biology : CB, 29(9), 1536-1544 (2019-04-23)
For proper chromosome segregation in mitosis, sister kinetochores must interact with microtubules from opposite spindle poles (chromosome bi-orientation) [1, 2]. To promote bi-orientation, Aurora B kinase disrupts aberrant kinetochore-microtubule interactions [3-6]. It has long been debated how Aurora B halts this
Artikel
This page describes general considerations for purification of GST-tagged proteins using Cytiva products.
GST-tagged protein yield varies based on protein, host cell, and culture conditions, influencing production.
This page shows troubleshooting strategies for cleavage methods using Cytiva products.
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins bound to Glutathione Sepharose in batch mode from Cytiva. Glutathione Sepharose High Performance, Glutathione Sepharose 4 Fast Flow, and Glutathione Sepharose 4B can all be used for cleavage and purification of GST-tagged proteins in batch.
Protokolle
This page shows how to purify GST-tagged proteins using Glutathione Sepharose from Cytiva.
GSTrap™ affinity columns are specially designed 1 ml and 5 ml HiTrap® columns packed with Glutathione Sepharose High Performance, Glutathione Sepharose 4 Fast Flow, or Glutathione Sepharose 4B media.
This page how to remove GST tags by enzymatic cleavage using Cytiva products.
Affinity chromatography tags like GST fusion proteins facilitate separations in various purification products from Cytiva.
Alle anzeigen