Merck
GE17-0756-05
Glutathione Sepharose 4B
Cytiva 17-0756-05, pack of 100 mL
Synonym(e):
Affinitätschromatographieharz, Aufreinigung GST-markierter Proteine
About This Item
UNSPSC-Code:
41106500
NACRES:
NA.56
ligand
glutathione
Verpackung
pack of 100 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-0756-05
Matrix
4% agarose
Partikelgröße
45-165 μm
Durchschnittlicher Durchmesser
90 μm
cleaning in place
4-13
Arbeitsbereich
4-13
Kapazität
>25 mg binding capacity (horse liver GST/ml medium)
Allgemeine Beschreibung
Die Bindung der GST an Glutathion ist flussratenabhängig, und niedrigere Flussraten erhöhen oft die Bindungskapazität. Dies ist beim Aufbringen und Eluieren der Probe zu berücksichtigen.
Glutathion Sepharose 4B ist für die leistungsstarke einstufige Aufreinigung von mit Glutathion-S-Transferase (GST)-getaggten Fusionsproteinen konzipiert.
GST-getaggte Proteine und andere Glutathion-S-Transferasen oder Glutathon-abhängige Proteine können unter Verwendung von Glutathion Sepharose 4B direkt aus Bakterienlysaten aufgereinigt werden. Die Proteine werden unter milden, nicht denaturierenden Bedingungen eluiert, um die Antigenität der Proteine zu erhalten.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Leistungsstarke einstufige Aufreinigung von rekombinanten mit Glutathion-S-Transferase (GST)-getaggten Proteinen
  • Die Proteine werden unter milden nicht denaturierenden Bedingungen eluiert, um die Antigenität und Funktionalität der Proteine zu erhalten.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 4 bis 30 °C aufbewahren (20 % Ethanol)
Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt möglicherweise 90 Tage vor dem Verfallsdatum versandt wird. Für weitere Informationen zum chargenspezifischen Verfallsdatum wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.
Hinweis zur Analyse
Das Analysenzertifikat für dieses Produkt finden Sie unter www.cytiva.com.
Rechtliche Hinweise
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sajjan Koirala et al.
Cell reports, 32(3), 107922-107922 (2020-07-23)
Spatiotemporal control of Wnt/β-catenin signaling is critical for organism development and homeostasis. The poly-(ADP)-ribose polymerase Tankyrase (TNKS1) promotes Wnt/β-catenin signaling through PARylation-mediated degradation of AXIN1, a component of the β-catenin destruction complex. Although Wnt/β-catenin is a niche-restricted signaling program, tissue-specific
Artikel
This page addresses common problems associated with the expression and growth of GST-tagged proteins using Cytiva products.
This page shows how to purify GST-tagged proteins using GST SpinTrap™ from Cytiva.
This page describes general considerations for purification of GST-tagged proteins using Cytiva products.
GST-tagged protein yield varies based on protein, host cell, and culture conditions, influencing production.
Protokolle
This page describes enzymatic detection of GST-tagged proteins with the GST Detection Module from Cytiva.
This page shows how to purify GST-tagged proteins using Glutathione Sepharose from Cytiva.
GSTrap™ affinity columns are specially designed 1 ml and 5 ml HiTrap® columns packed with Glutathione Sepharose High Performance, Glutathione Sepharose 4 Fast Flow, or Glutathione Sepharose 4B media.
This page how to remove GST tags by enzymatic cleavage using Cytiva products.
Alle anzeigen