Merck
G9020
Sigma-Aldrich
Gastrin I, human
≥95% (HPLC), powder
Synonym(e):
Gastrin I, Heptadecapeptid, HG-17, Little Gastrin I, human, [18-Pyroglutaminsäure]-Big-Gastrin-I-(18-34)-Peptidamid, human, [pGlu18]-Big-Gastrin-I-Fragment (18–34)-Amid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C97H124N20O31S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
2098.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.32
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
Mol-Gew.
2098.20
Lagerbedingungen
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
Konzentration
≤100%
Methode(n)
protein expression: suitable
Löslichkeit
water: 1.00-1.04 mg/mL, clear, colorless
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc3ccc(O)cc3)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)NC(=O)[C@@H]6CCCN6C(=O)CNC(=O)[C@@H]7CCC(=O)N7)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc8ccccc8)C(N)=O
InChI
1S/C97H124N20O31S/c1-49(2)39-68(114-95(146)71(43-54-46-100-59-18-11-9-16-57(54)59)116-97(148)73-19-12-37-117(73)76(121)48-102-85(136)60-24-30-74(119)104-60)93(144)110-65(29-35-81(130)131)91(142)109-64(28-34-80(128)129)90(141)108-63(27-33-79(126)127)89(140)107-62(26-32-78(124)125)88(139)106-61(25-31-77(122)123)87(138)103-50(3)84(135)113-69(41-52-20-22-55(118)23-21-52)86(137)101-47-75(120)105-70(42-53-45-99-58-17-10-8-15-56(53)58)94(145)111-66(36-38-149-4)92(143)115-72(44-82(132)133)96(147)112-67(83(98)134)40-51-13-6-5-7-14-51/h5-11,13-18,20-23,45-46,49-50,60-73,99-100,118H,12,19,24-44,47-48H2,1-4H3,(H2,98,134)(H,101,137)(H,102,136)(H,103,138)(H,104,119)(H,105,120)(H,106,139)(H,107,140)(H,108,141)(H,109,142)(H,110,144)(H,111,145)(H,112,147)(H,113,135)(H,114,146)(H,115,143)(H,116,148)(H,122,123)(H,124,125)(H,126,127)(H,128,129)(H,130,131)(H,132,133)/t50-,60-,61-,62-,63-,64-,65-,66-,67-,68-,69-,70-,71-,72-,73-/m0/s1
InChIKey
GKDWRERMBNGKCZ-RNXBIMIWSA-N
Angaben zum Gen
human ... GAST(2520)
Amino Acid Sequence
Glp-Gly-Pro-Trp-Leu-Glu-Glu-Glu-Glu-Glu-Ala-Tyr-Gly-Trp-Met-Asp-Phe-NH2
Allgemeine Beschreibung
Forschungsbereich: Zellsignalisierung
Das GAST-Gen ist auf dem menschlichen Chromosom 17q21 lokalisiert. Gastrin ist ein lineares Peptid. Es ist ein gastrointestinales Hormon und wird von den G-Zellen im Magen produziert.
Anwendung
Humanes Gastrin I wird wie folgt verwendet:
  • zum Behandeln von stabil mit Gastrinrezeptor/Cholecystokininrezeptor 2 (CCK2R) transfizierten AGS(AGS-GR)-Zellen zur Untersuchung der Expression und Sekretion von Clusterin (CLU) in humanen Magenkrebszellen
  • als Komponente von Nährmedium zum Kultivieren von normalem Ösophagusepithelorganoid der Maus (mNEEO)
  • als Zusatz zu Basalnährmedien zum Einsatz mit Organoid-ähnlichen Kulturen
  • als Molekülmassenmarker zum Kalibrieren von Superdex® 30 Säulen
Biochem./physiol. Wirkung
Gastrin spielt eine wichtige Rolle für die Funktion parietaler Zellen und für die Vermehrung und Differenzierung von Epithelzellen des Magens. Es wirkt als Modulator für die Aufrechterhaltung und Organisierung der Magenschleimhaut. Es wird im Magen produziert und stimuliert die Sekretion von Magensäure. Gastrin ist ein wichtiger Wachstumsfaktor für den Magen-Darm-Trakt. Gastrin bindet mit hoher Affinität an den Cholecystokinin-B-Rezeptor (CCKBR), der zur Familie der an G-Protein gekoppelten Rezeptoren gehört. Es leitet die Inselzelldifferenzierung im Pankreas ein.
Sonstige Hinweise
Lyophilisiert aus 0,1 % TFA in H2O
Rechtliche Hinweise
Superdex is a registered trademark of Cytiva
Antikörper
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Physiology of cholangiocytes
Physiology of the Gastrointestinal Tract (2012)
A network map of the gastrin signaling pathway.
Yashwanth Subbannayya et al.
Journal of cell communication and signaling, 8(2), 165-170 (2014-03-04)
C Saillan-Barreau et al.
Diabetes, 48(10), 2015-2021 (1999-10-08)
Gastrin (G) and cholecystokinin (CCK) are gastrointestinal neuropeptides that are released into circulation during a meal. G is also transiently expressed during embryogenic and early ontogenic development of the pancreas and is believed to act on islet-cell development. Both peptides
M Y Chowers et al.
Gastroenterology, 117(5), 1113-1118 (1999-10-27)
Helicobacter pylori resides within the gastric mucosa, a niche hostile to other microorganisms. Human gastrin levels are elevated after infection and return to normal after eradication. The aim of this study was to test the direct effect of gastrin on
Y Konda et al.
The American journal of physiology, 277(4 Pt 1), G773-G784 (1999-10-12)
Gastrin stimulates the growth of gastric mucosa by increasing mostly its glandular region but is not known to induce the growth of a pit region where its major constituent cells, gastric surface mucous (GSM) cells, turn over rapidly. To investigate
Artikel
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.