G7378
Glycinamid -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
pH-Wert
7.4-8.8
pKa (25 °C)
8.1
pKa (20 °C)
8.20
SMILES String
Cl.NCC(N)=O
InChI
1S/C2H6N2O.ClH/c3-1-2(4)5;/h1,3H2,(H2,4,5);1H
InChIKey
WKNMKGVLOWGGOU-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable