Merck
G1544
Anti-GFP, N-terminal in Kaninchen hergestellte Antikörper
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Grün fluoreszierendes Protein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.56
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
300
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
concentration
~1.0 mg/mL
technique(s)
immunoprecipitation (IP): 1.0-2.5 μg using GFP fusion protein from transfected mammalian cell lysates, western blot: 0.25-0.5 μg/mL using 3-6 ng of purified GFP fusion proteins expressed in mammalian cell extracts
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Der Chromophor von grün fluoreszierendem Protein (GFP) enthält ein Hexapeptid-Fragment mit der Aminosäuresequenz Phe64-Ser-Tyr-Gly-Val-Gln69. Die GFP-Struktur weist einen 11-strängigen β-Zylinder und eine zentrale Helix auf und hat ein Molekulargewicht von 26 kDa.
Immunogen
synthetisches Peptid entsprechend den Aminosäuren 3–17 von GFP
Application
Der N-terminale Anti-GFP-Antikörper vom Kaninchen hat folgende Anwendungen:
  • Immunblotting
  • Histochemie und Immunhistochemie
  • Immunpräzipitation
Biochem/physiol Actions
Grün fluoreszierendes Protein (GFP) hat photochemische und diagnostische Anwendungen. Es wird auch häufig in Studien zur Untersuchung der Proteindynamik verwendet. Der polyklonale, N-terminale Kaninchen-Anti-GFP-Antikörper reagiert spezifisch mit GFP-Fusionsproteinen.
Reagiert spezifisch auf GFP-Fusionsproteine.
Physical form
Lösung in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH 7,4, enthält 1 % Rinderserumalbumin und 15 mM Natriumazid.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)