Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
20
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
GenBank accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
28 kDa
Immunogen
Synthetisches Peptid, das der vollen Länge des GFP entspricht.
Application
Dieser Anti-GFP-Antikörper ist für die Verwendung in WB zum Nachweis von GFP validiert.
Forschungskategorie
Epitop-Tags & Allgemeine Verwendung
Epitop-Tags & Allgemeine Verwendung
Forschungsunterkategorie
Epitop-Tags
Epitop-Tags
Western Blot: 0,1 μg/ml auf rekombinantem GFP-Protein.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper reagiert mit dem 28 kDa GFP.
Physical form
Affinitätsgereinigtes Antigen
Aufgereinigtes Kaninchen-Immunglobulin in Puffer mit PBS und 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei Lagerung bei 2–8 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 1 Jahr nach Empfang haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c