Merck
G6376
Sigma-Aldrich
Glycerin-2-phosphat Dinatriumsalz Hydrat
≤2.4 mol % α-isomer(based on C3H7O6PNa2 With x H2O)
Synonym(e):
β-Glycerophosphat Dinatriumsalz Hydrat, BGP
About This Item
Lineare Formel:
(HOCH2)2CHOP(O)(ONa)2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.04 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
synthetic
Form
powder
Verunreinigungen
≤2.4 mol % α-isomer (based on C3H7O6PNa2 With x H2O)
mp (Schmelzpunkt)
102-104 °C (lit.)
Löslichkeit
water: 100 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
SMILES String
O.[Na+].[Na+].OCC(CO)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H9O6P.2Na.H2O/c4-1-3(2-5)9-10(6,7)8;;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChIKey
ROPZSVKNEIIIDE-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
β-Glycerophosphat ist ein klassischer Serin-Threonin-Phosphatase-Inhibitor, der in Kinase-Reaktionspuffern verwendet wird. BGP wird häufig in Kombination mit anderen Phosphatase-/Protease-Inhibitoren zur Breitbandhemmung eingesetzt. Es fungiert als Spender von organischem Phosphat und wird in Kulturmedien für die Differenzierung zwischen mesenchymalen Stammzellen und osteoblastenähnlichen Zellen verwendet. Darüber hinaus wird BGP als Puffer für M17-Medium bei Lactococcus-Kulturen für die rekombinante Proteinexpression verwendet.
Startet die Differenzierung von Stammzellen aus dem Knochenmark, die in ein für die Gewebezüchtung entwickeltes natürliches Kollagen/Chitosan-Gel eingebettet sind.
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Lucas R Brun et al.
SpringerPlus, 3, 676-676 (2014-12-19)
The aim of this study was to evaluate the effect of strontium ranelate (SrR) on bone mineral density (BMD) and bone turnover markers after 1 year of treatment. Additionally, the effect of SrR in bisphosphonate-naïve patients (BP-naïve) compared to patients previously
Anthea Di Rita et al.
International journal of molecular sciences, 21(1) (2020-01-18)
The selective elimination of dysfunctional mitochondria through mitophagy is crucial for preserving mitochondrial quality and cellular homeostasis. The most described mitophagy pathway is regulated by a positive ubiquitylation feedback loop in which the PINK1 (PTEN induced kinase 1) kinase phosphorylates
Amit Alexander et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 66(9), 1240-1250 (2014-05-16)
In this study, we have used melphalan (ML) as a model drug, used extensively for the treatment of breast cancer. Due to its remarkable haemolytic activity, clinical application of this drug is limited. We incorporated the two synthesized PEGylated melphalan
Ya-Ting Deng et al.
PloS one, 10(8), e0136572-e0136572 (2015-09-01)
Echinocystic acid (EA) is a natural triterpone enriched in various herbs and has been used for medicinal purposes in China. In the present study, we systematically examined the effects of EA on ovariectomy-induced osteoporosis in rats for the first time.
Peng Sun et al.
Science advances, 6(12), eaaz0368-eaaz0368 (2020-03-29)
Adhesion G protein-coupled receptor G6 (Adgrg6; also named GPR126) single-nucleotide polymorphisms are associated with human height in multiple populations. However, whether and how GPR126 regulates body height is unknown. In this study, we found that mouse body length was specifically