Fortfahren mit
F9015
Fluorescamin
≥98% (TLC), powder, used for detection of primary amines
Synonym(e):
4-Phenylspiro-[furan-2(3H),1-phthalan]-3,3′-dion
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 180,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 395,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 641,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H10O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.26
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
253-814-5
Beilstein/REAXYS Number:
921143
MDL number:
€ 180,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
off-white to yellow
mp
153-157 °C (lit.)
solubility
acetone: 50 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C1OC2(OC=C(C2=O)c3ccccc3)c4ccccc14
InChI
1S/C17H10O4/c18-15-13(11-6-2-1-3-7-11)10-20-17(15)14-9-5-4-8-12(14)16(19)21-17/h1-10H
InChI key
ZFKJVJIDPQDDFY-UHFFFAOYSA-N
General description
Fluorescamine, a heterocyclic dione, reacts with primary amines, amino acids, peptides, and protein to form a fluorescent product. Excess reagent and its degradation products are non-fluorescent. The fluorescence of a solution containing protein plus fluorescamine is equivalent to the quantity of free amine groups present. This is the basic principle of a fluorescent protein assay. Fluorescamine is used as a derivatizing agent for the identification of various compounds used in the pharmaceutical industry, such as oseltamavir, penicillamine, sulfonamide residues, lisinopril, methotrexate, vigabatrin, and gabapentin.
Application
Ein nicht fluoreszierendes Reagenz, das unter milden Bedingungen schnell mit primären Aminen in Aminosäuren und Peptiden reagiert und stabile, stark fluoreszierende Verbindungen bildet. Geringer Hintergrund aufgrund der Hydrolyse. Für die fluorometrische Bestimmung von Aminosäuren, Proteinen und proteolytischen Enzymen geeignet. Blockiert effektiv neu gebildete Aminotermini in Proteinsequenzanalysen.
Fluorescamine has been used as a stain to localize granular proteins on the surface of foxtail millet starch as well as protein in foxtail millet flour through confocal scanning laser microscopy (CSLM). It has also been used for photometric determination of para-aminobenzoic acid.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F3651F4274F7250
assay
≥98% (TLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥97.5% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
solubility
acetone: 50 mg/mL
solubility
acetone: 1 mg/mL, clear, light yellow to yellow
solubility
acetone: soluble 10 mg/mL
solubility
acetone: 1 mg/mL
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
off-white to yellow
color
yellow to orange
color
yellow to very dark yellow
color
orange to dark orange
mp
153-157 °C (lit.)
mp
-
mp
>360 °C (lit.)
mp
>360 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluorescamin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)