Wichtige Dokumente
E3750
17-Epiestriol
Synonym(e):
1,3,5(10)-Estratriene-3,16α,17α-triol, 16α-Hydroxy-17α-estradiol, 3,16α,17α-Trihydroxy-1,3,5(10)-estratriene
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Qualitätsniveau
Assay
≥98.00% (TLC)
Form
powder
Methode(n)
inhibition assay: suitable
Farbe
off-white to yellow
Löslichkeit
chloroform: methanol (1:1): 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CC12CCC3C(CCc4cc(O)ccc34)C1C[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13?,14?,15?,16-,17-,18?/m1/s1
InChIKey
PROQIPRRNZUXQM-CKMBUZLOSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable