Fortfahren mit
E2886
ExtrAvidin®−Peroxidase
buffered aqueous solution
Synonym(e):
ExtrAvidin-HRP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
0.2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 119,00
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 505,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
MDL number:
Form:
buffered aqueous solution
€ 119,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
conjugate
peroxidase conjugate
Quality Segment
form
buffered aqueous solution
technique(s)
direct ELISA: 1:2,000, dot blot: 1:4,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
ExtrAvidin®-Peroxidase eignet sich für folgende Anwendungen:
  • Dot Blot mit einer Minimalverdünnung von 1:4.000
  • Immunhistochemie (mit Formalin-fixierten Paraffin-eingebetteten Schnitten in einer Verdünnung von 1:100)[1][2][3][4][5][6]
  • Direkter ELISA mit einer Minimalverdünnung von 1:2.000[7][8]
Sie wird auch für folgendes eingesetzt:
  • Immunpräzipitation und Immunblotting[9]
  • Ra2I Festphasen-Bindungsassays[10]
  • Southwestern Blot[11]
  • Western Blot[11][12][13]
  • Immunzytochemie[14]
Biochem/physiol Actions
Avidin ist ein tetrameres oder dimeres Biotin-Bindungsprotein, das in den Eileitern von Vögeln, Reptilien und Amphibien produziert und im Eiklar ihrer Eier abgelagert wird.[15] Es besteht aus vier hochaffinen Bindungsstellen für Biotin. ExtrAvidin® wird aus dem Aividin aus Eiklar hergestellt. Es ist eine modifizierte Form von affinitätsaufgereinigtem Avidin mit hochspezifischer Aktivität von Avidin und geringer Hintergrundfärbung von Streptavidin. Es ist ein Biotin-Bindungsprotein, das von den Bakterien Streptomyces avidinii produziert wird.[16] ExtrAvidin-Peroxidase kann in Verbindung mit Biotin in verschiedenen Verfahren eingesetz werden.
Das Produkt ist reaktiv gegenüber Anti-Avidin, Katalognr. A5170, und nicht reaktiv gegenüber Anti-Streptavidin, Katalognr. S6390, bestimmt durch Immunelektrophorese.
Physical form
Lösung in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH-Wert 7,4, MIT-Gehalt 0,05 %
Preparation Note
Affinitätsgereinigtes Protein
Bei 2 bis 8 °C aufbewahren. Nicht einfrieren. Falls nach längerer Lagerung eine leichte Trübung eingetreten ist, die Lösung vor der Verwendung durch Zentrifugieren klären.
Legal Information
ExtrAvidin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E4142E2636SAB2702288
technique(s)
direct ELISA: 1:2,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100, dot blot: 1:4,000
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100
technique(s)
dot blot: 1:300,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100 using human tissues sections, indirect ELISA: 1:60,000
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:1,000, western blot: 1:5,000-1:20,000
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
CY3 conjugate
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
unconjugated
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Biotinylated protein을 detection하기 위하여 ExtrAvidin-peroxidase를 ELISA에 사용하고자하는데, well blocking solution으로 casein이나 Nonfat Dry Milk 등을 사용해도 괜찮을까요?
    1 answer
    1. Yes, casein or nonfat dry milk may be used as a blocking solution. Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/370/767/e2886dat-ms.pdf