Wichtige Dokumente
E2275
pFLAG-CMV™−6a,b,c Expression Vectors
set of pFLAG-CMV-6a, -6b, and -6c vectors for cytoplasmic expression of N-terminal FLAG
About This Item
Empfohlene Produkte
Markierung
FLAG® tagged
Qualität
for molecular biology
Form
buffered aqueous solution
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Vector Maps and Sequences
Anwendung
Komponenten
- p-FLAG-CMV-6a Expression Vector (20μg)
- p-FLAG-CMV-6b Expression Vector (20 μg)
- p-FLAG-CMV-6c Expression Vector (20 μg)
- pFLAG-CMV-6a-BAP control plasmid (20 μg)
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)