Fortfahren mit
E0639
Endoglycosidase F2 from Elizabethkingia miricola
recombinant, expressed in E. coli, 20 U/mg
Synonym(e):
Elizabethkingia miricola, Endo-β-N-acetylglucosaminidase F2, Endo F2, Endoglycosidase F2 from Chryseobacterium meningosepticum, Endoglycosidase F2 from Elizabethkingia meningoseptica, Endoglycosidase F2 from Flavobacterium meningosepticum
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
0.2 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 492,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
EG-Nummer:
MDL number:
Specific activity:
20 U/mg
Recombinant:
expressed in E. coli
€ 492,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
conjugate
(N-linked)
form
solution
specific activity
20 U/mg
mol wt
32 kDa
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Packaging
Supplied with 5× Reaction Buffer, 250 mM sodium acetate, pH 4.5
Physical form
Aseptically filled solution in 10 mM sodium acetate, 25 mM sodium chloride, pH 4.5
Other Notes
One unit will release N-linked oligosaccharides from 1 μmole of denatured porcine fibrinogen in 1 minute at 37 °C, pH 4.5.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E2264E9762324726
specific activity
20 U/mg
specific activity
30 U/mg
specific activity
≥16 U/mg
specific activity
≥20 units/mg protein, ≥5 units/mL
form
solution
form
solution
form
buffered aqueous solution
form
liquid
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
mol wt
32 kDa
mol wt
32 kDa
mol wt
32 kDa
mol wt
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Explore strategies for releasing N-linked glycans with PNGase F, PNGase A & native & sequential deglycosylation with endoglycosidases & exoglycosidases.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
E0639-.2UN04061833601198