Fortfahren mit
D4818
Dispase® I
protease
Synonym(e):
Protease aus Bacillus polymyxa
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 238,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
255-914-4
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥10 unit/mg solid
€ 238,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
lyophilized solid
specific activity
≥10 unit/mg solid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
storage temp.
2-8°C
Application
Dispase I wird für den Verdau und die Verarbeitung von Lungengewebe für die Durchflussfärbung und für die Isolierung von CD4-Zellen bei Mäusen verwendet.[1] Außerdem wird das Enzym für den Verdau von exzidierten Wunden und einer kleinen Menge umgebender Haut zur Detektion von GFP+ (grün fluoreszierendes Protein)-Zellen genutzt. In dieser Studie wurde die Auswirkung der Differenzierung und Angiogenese von aus dem Knochenmark gewonnenen mesenchymalen Stammzellen auf die Wundheilung untersucht.[2] Es wird außerdem zum Entfernen der Epidermis bei der Isolierung von Hautfibroblasten von Mäusen eingesetzt.[3]
Geeignet zur Verwendung bei der Herstellung von Einzelzellsuspensionen für die Sequenzierung.
Dispase I wurde in einer Studie zur Auswirkung von amniotischen Membranen auf die Wundgröße in den Frühstadien des Heilungsprozesses verwendet. Das Enzym kam außerdem in einer Studie zur Untersuchung eines Dityrosin-basierten Substrats für einen Protease-Assay zum Einsatz.
Biochem/physiol Actions
Dispase I ist eine schnelle, effektive, sanft wirkende und neutrale Protease, die intakte Epidermis von der Dermis separieren kann. Ebenso kann sie in Kultur intakte Epithelschichten von der Trägerschicht (Substratum) lösen. Das Enzym spaltet die Region der Basalmembranzone und erhält dabei die Lebensfähigkeit der Epithelzellen. Es kann auch zur Verhinderung von Verklumpungen in Suspensionskulturen genutzt werden. Diese Protease spaltet Fibronecitin und Typ-IV-Kollagen, nicht aber Laminin, Typ-V-Kollagen, Serumalbumin oder Transferrin.[4] Sie hydrolysiert N-terminale Peptidbindungen von nicht-polaren Aminosäureresten. Sie greift vorzugsweise denaturierte und interzelluläre Proteine mit freiliegenden hydrophoben Aminosäureresten an. Ca2+, Mg2+, Mn2+, Fe2+, Fe3+ und Al3+ aktivieren das Enzym. EDTA, EGTA, Hg2+ und andere Schwermetalle hemmen die Enzymaktivität.[5] Das Enzym enthält 1 Gramm Zinkatom pro g/mol aufgereinigtes Enyzm. Wenn diese Zink-Komponente durch Chelatbildner wie EDTA oder EGTA entfernt wird, entsteht ein inaktives Apoenzym. Dispase I wird durch Serum nicht gehemmt.
Physical form
Lyophilisiertes Pulver, das Calciumacetat enthält
Other Notes
Eine Einheit hydrolysiert die Caseinmenge, die eine Färbung entsprechend 1,0 μmol (181 μg) Tyrosin pro Min. bei pH 7,5 und 37 °C produziert (Farbe vom Folin-Ciocalteu-Reagenz), falls nicht anderweitig angegeben.
Legal Information
Dispase is a registered trademark of Godo Shusei Co., Ltd.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D4693T7902C9891
specific activity
≥10 unit/mg solid
specific activity
≥0.5 units/mg solid
specific activity
30-350 units/mg protein (E1%/280)
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
form
lyophilized solid
form
lyophilized solid
form
powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. How to disolve dispase? Can I use mediums as DMEM, PBS ...?
    1 answer
    1. The enzyme may be reconstituted at 1 mg/ml in 10 mM sodium acetate buffer, pH 7.5 with 5 mM calcium acetate. Historical data also note that this material may be reconstituted in PBS or other physiologic buffers containing Ca2+, culture medium, or water; however, no concentration is provided.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  3. At what concentration should Product D4818, Dispase, be used?
    1 answer
    1. To dissociate cells from ECM (extracellular matrix) use at a concentration of 0.6 - 2.4 units/ml.
      Helpful?
  4. What is the solubility of Product D4818, Dispase I?
    1 answer
    1. The enzyme may be reconstituted at 1 mg/ml in 10 mM sodium acetate buffer, pH 7.5 with 5 mM calcium acetate.
      Helpful?
  5. What is the difference between Product D4693, Dispase II  and Product D4818, Dispase I?
    1 answer
    1. Product D4693 is a lyophilized powder containing calcium acetate and milk sugar as a stabilizer. The activity specification is >0.5 unit/mg solid. Product D4818 does not contain any milk sugar and has an activity specification of >10 units/mg solid.
      Helpful?
  6. What is the activity of the Product D4818, Dispase, which I received?
    1 answer
    1. Each lot will have a specific activity that can be found on our website on the certificate of analysis.