Fortfahren mit
SCR139
Collagenase/Dispase-Mischung I ohne tierische Bestandteile
Animal Free Collagenase/Dispase Blend I is a mixture of animal free collagenase, type B, and neutral protease/dispase, and is inteneded to be used when a more potent enzymatic dissociatation solution than collagnaease is desired.
Synonym(e):
MMP, Matrix metalloprotease, Dispase, Neutral Protease
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
eCl@ss:
32160405
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
caseinase activity
≥1000 caseinase units/mg
clostripain activity
≤5.0 clostripain units/mg
collagenase activity
≥12,500 U/vial
trypsin activity
≤0.5 trypsin units/mg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Produktherkunft: Isoliert und aufgereinigt aus Clostridium histolyticum- und Bacillus polymyxa-Kulturen ohne Reagenzien mit tierischen Bestandteilen.
Dieses Produkt wird in einem gemäß ISO9001:2008-zertifizierten Umfeld hergestellt.
Rohcollagenasen werden häufig bei Verfahren zum Isolieren von enzymatischen Primärzellen und zur Gewebedissoziation eingesetzt. Die meisten Forscher verwenden entweder präparierte Rohcollagenasen, wie die Typen I, II, III und IV oder chromatographisch aufgereinigte Collagenase. Dispase eignet sich insbesondere für die Gewebedisaggregation und Subkultivierung, da es die Zellmembranen nicht beschädigt. Die Collagenase/Dispase-Mischung I ohne tierische Bestandteile von EMD Millipore ist eine Mischung aus Collagenase ohne tierische Bestandteile vom Typ B und neutraler Protease/Dispase, die verwendet werden sollte, wenn eine stärkere enzymatische Dissoziationslösung als Collagenase benötigt wird. Das Produkt wird aus Kulturen hergestellt und aufgereinigt, die in einem Medium gezüchtet werden, das völlig frei von tierischen Bestandteilen ist. Es wurde für Anwendungen zur biologischen Verarbeitung konzipiert, bei denen die Einführung von Pathogenen tierischen Ursprungs, wie BSE, TSE und andere Säugetierviren, verhindert werden muss.
Application
Collagenase/Dispase-Mischung I ohne tierische Bestandteile ist eine Mischung aus Collagenase ohne tierische Bestandteile vom Typ B und neutraler Protease/Dispase, die verwendet werden sollte, wenn eine stärkere enzymatische Dissoziationslösung als Collagenase benötigt wird.
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Forschungsunterkategorie
Enzyme und Biochemie
Physical form
Das Produkt wurde mit Wasser diafiltriert, durch eine 0,22-µm-Membran gefiltert und in Fläschchen lyophilisiert.
Preparation Note
Bei 2–8 °C aufbewahren. Es sollten weitere Verdünnungen in einem geeigneten Puffer und/oder Medium hergestellt werden, dem ein Protein wie DMEM/1 % menschliches Serumalbumin oder ein gleichwertiges Protein zugegeben wurde.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCR140SCR137B20221
description
Animal Free Collagenase/Dispase Blend I is a mixture of animal free collagenase, type B, and neutral protease/dispase, and is inteneded to be used when a more potent enzymatic dissociatation solution than collagnaease is desired.
description
Animal Free Collagenase/Dispase Blend II is a mixture of animal free collagenase, type B, and neutral protease/dispase, and is inteneded to be used when a more potent enzymatic dissociatation solution than collagnaease is desired.
description
Animal Free Collagenase, Type B, is designed to have collagenase and secondary proteases similar to Types II collagenase.
description
Tissue dissociation blend, lyophilized powder, suitable for cell culture
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
collagenase activity
≥12,500 U/vial
collagenase activity
≥12,500 U/vial
collagenase activity
≥15,000 U/vial
collagenase activity
-
clostripain activity
≤5.0 clostripain units/mg
clostripain activity
≤5.0 clostripain units/mg
clostripain activity
≤5.0 clostripain units/mg
clostripain activity
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
target_organs
Respiratory system
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)