Fortfahren mit
D3506
Natriumdiethyldithiocarbamat Trihydrat
≥97% (perchloric acid titration), chelating agent, powder or crystals
Synonym(e):
Cupral, Diethyldithiocarbaminsäure Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 83,20
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 335,00
€ 284,75
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C2H5)2NCSSNa · 3H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.31
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-710-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3920507
Assay:
≥97% (perchloric acid titration)
Form:
powder or crystals
€ 83,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Natriumdiethyldithiocarbamat Trihydrat,
vapor density
5.9 (vs air)
Quality Segment
assay
≥97% (perchloric acid titration)
form
powder or crystals
mp
95-98.5 °C (lit.)
solubility
water: 1 g/10 mL, slightly hazy
storage temp.
room temp
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CCN(CC)C(=S)S[Na]
InChI
1S/C5H11NS2.Na.3H2O/c1-3-6(4-2)5(7)8;;;;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI key
WWGXHTXOZKVJDN-UHFFFAOYSA-M
Application
Radikalfänger, der gemeinsam mit Fe2+ eingesetzt wird, um NO in Hirn, Niere, Leber und anderem Gewebe nachzuweisen.
Radikalfänger, der gemeinsam mit Fe2+ eingesetzt wird, um NO in Hirn, Niere, Leber und anderem Gewebe nachzuweisen. Die gleichzeitige direkte Messung von NO* und pO2 wurde beschrieben. Als Kupferchelatbildner wurde es eingesetzt, um Kupfer in biologischen Materialien durch ESR zu quantifizieren sowie als Inhibitor von Superoxiddismutase, Ascorbatoxidase und anderen Enzymen.
Biochem/physiol Actions
Inhibiert die Induktion von Makrophagen-NO-Synthase.
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Dopamine, Norepinephrine and Epinephrine Synthesis page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Disclaimer
May form insoluble oxidation products in storage. Sensitivity in colorimetric copper determination not usually affected.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
714801.06689CRM42356
assay
≥97% (perchloric acid titration)
assay
≥97%
assay
-
assay
-
form
powder or crystals
form
powder
form
solid
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
water: 1 g/10 mL, slightly hazy
solubility
-
solubility
600 g/L
solubility
-
mp
95-98.5 °C (lit.)
mp
95-98.5 °C (lit.)
mp
93 °C
mp
95-98.5 °C (lit.)
Still not finding the right product?
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D3506-500G04061833563236
D3506-100G04061833563212