CLS353847
Corning® Primaria Cell Culture Plate
size 24 well
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
flat polystyrene
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid
Hersteller/Markenname
Corning 353847
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Größe
24 well
Bindungsart
cell culture treated
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)