Fortfahren mit
CLS3337
Corning® CellBIND® Multiwellplatte
size 24 wells, flat clear bottom, sterile, lid
Synonym(e):
24 well culture plate, cell culture multiwell plates, cell culture plates
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 255,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122107
NACRES:
NB.13
eCl@ss:
32190102
Material:
clear polystyrene plate, flat bottom wells clear , flat clear bottom, polystyrene
Size:
24 wells
Sterility:
sterile
Binding type:
CellBIND® surface
Feature:
lid, skirt, plate format: 24 well standard
€ 255,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear polystyrene plate, flat bottom wells clear , flat clear bottom, polystyrene
sterility
sterile
feature
lid, skirt, plate format: 24 well standard
packaging
pack of 5 ea, case of 50 ea
manufacturer/tradename
Corning 3337
size
24 wells
surface area
1.9 cm2 , cell growth area
well volume
3.4 mL
well working volume
0.38-0.57 mL
color
clear
suitability
suitable for (cell culture involving anchorage-dependant cell lines)
binding type
CellBIND® surface
General description
Corning® CellBIND® Zellkultur-Multiwellplatten
  • Nicht-reversible Deckel mit Kondensationsringen, um Kontaminierungen zu verringern
  • Individuelle alphanumerische Codes zur Well-Identifizierung
  • Einheitliche Stellfläche für leichtes Stapeln
  • CellBIND® oberflächenbehandelt für eine optimale Zellanhaftung.
  • Mit Gammabestrahlung sterilisiert
  • Zertifiziert pyrogenfrei
Legal Information
CellBIND is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3336CLS3338CLS3335
feature
lid, skirt, plate format: 24 well standard
feature
lid, skirt, plate format: 12 well standard
feature
lid, skirt
feature
lid, skirt, plate format: 6 well standard
manufacturer/tradename
Corning 3337
manufacturer/tradename
Corning 3336
manufacturer/tradename
Corning 3338
manufacturer/tradename
Corning 3335
binding type
CellBIND® surface
binding type
CellBIND® surface
binding type
CellBIND® surface
binding type
CellBIND® surface
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
material
clear polystyrene plate, flat clear bottom, flat bottom wells clear
material
clear polystyrene plate, flat bottom wells clear , flat clear bottom
material
clear polystyrene plate, flat bottom wells clear , flat clear bottom
material
clear polystyrene plate, flat bottom wells clear , flat clear bottom
size
24 wells
size
12 wells
size
48 wells
size
6 wells
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)