Fortfahren mit
8.52082
Fmoc-Lys(ivDde)-OH
≥99.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-Lys(ivDde)-OH, N-α-Fmoc-N-ε-1-(4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohex-1-ylidene)-3-methylbutyl-L-lysine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C34H42N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
574.71
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Fmoc-Lys(ivDde)-OH, Novabiochem®
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥85.0% (acidimetric), ≥97% (TLC), ≥99.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
N([C@@H](CCCCNC(=C4C(=O)CC(CC4=O)(C)C)CC(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI key
PYCBVLUBTMHNPW-MHZLTWQESA-N
General description
Dieses orthogonal geschützte Lysinderivat basiert auf der sterisch gehinderten Dde-Variante ivDde. Es hat sehr ähnliche chemische Eigenschaften wie Fmoc-Lys(Dde)-OH, abgesehen davon, dass die ivDde-Seitenkettengruppe wesentlich stabiler gegenüber Piperidin als Dde und weniger dafür anfällig ist, von geschützten zu ungeschützten Lysinseitenketten zu wandern [1]. Wird ivDde in Gegenwart von allylbasierten Schutzgruppen entfernt, wird Allylalkohol zur Entschützungslösung hinzugefügt, um die Reduktion der Allylgruppe zu verhindern [2].
Zugehörige Protokolle und technische Artikel
Protokolle zur Spaltung und Entschützung bei der Fmoc-SPPS
Literaturverweise
[1] S. R. Chhabra, et al. (1998) Tetrahedron Lett., 39, 1603.
[2] B. Rohwedder, et al. (1998) Tetrahedron Lett., 39, 1175.
[3] V. Wittmann & S. Seeberger (2000) Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 39, 4348.
Application
  • Fmoc-Festphasen-Peptidsynthese von humanem α-Calcitonin Gene-related Peptide und zwei fluoreszierenden Analoga: Diese Studie unterstreicht die Verwendung von Fmoc-Lys(ivDde)-OH an Rest 24 während der Synthese von humanem αCalcitonin-Gene-related Peptide und zeigt seinen Nutzen in der Peptidmarkierung und in Fluoreszenzstudien (M Fuente-Moreno et al., researchgate.net).
Analysis Note
Farbe (visuell): weiß bis hellgelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Enantiomere Reinheit: ≥ 99,5 % (a/a)
Reinheit (TLC(157B)): ≥ 97 %
Reinheit (TLC(CMA2)): ≥ 97 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 99,0 % (a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 85,0 %
Wasser (K. F.): ≤ 1,00 %
Informationen über die Lösungsmittelsysteme für TLC von Novabiochem® Produkten finden Sie hier.
Other Notes
Ersetzt: 04-12-1193
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
854000852057852147
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥85.0% (acidimetric), ≥99.0% (HPLC), ≥97% (TLC)
assay
≥90.0% (acidimetric), ≥96.0% (HPLC), ≥97% (TLC)
assay
≥90.0% (acidimetric), ≥97.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
assay
≥95.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)