CLS353089
Corning® Falcon® Cell Scraper
blade L 3.0 cm, handle L 25 cm, sterile
Synonym(e):
lab equipment accessory
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
TPE
Sterilität
sterile
Hersteller/Markenname
Corning 353089
Methode(n)
cryopreservation: suitable
Flügel L
3.0 cm
Griff L
25 cm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)