Fortfahren mit
C6106
Greiner cell scrapers
cell scraper 40 cm handle, 16 mm blade, sterile
Synonym(e):
cell lifter, cell lifters, cell scraper, Greiner 541080, sampling loop
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 455,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122103
€ 455,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile
feature
pivoted blade
packaging
case of 100 (individually wrapped)
manufacturer/tradename
Greiner 541080
blade W
1.6 cm
handle L
40 cm
General description
Greiner cell scrapers are an ideal combination of a rigid polystyrene handle with a soft polyethylene scraping blade.
Material
Handle: Polystyrene
Blade: High Density Polyethylene
Color
Handle: Blue
Blade: White
Legal Information
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C5981CLS3010CLS3011
packaging
case of 100 (individually wrapped)
packaging
case of 100 (individually wrapped)
packaging
case of 100
packaging
case of 100
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
feature
pivoted blade
feature
pivoted blade
feature
-
feature
-
manufacturer/tradename
Greiner 541080
manufacturer/tradename
Greiner 541070
manufacturer/tradename
Corning 3010
manufacturer/tradename
Corning 3011
blade W
1.6 cm
blade W
1.8 cm
blade W
-
blade W
-
handle L
40 cm
handle L
28 cm
handle L
25 cm
handle L
39 cm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner cell scrapers
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)