Fortfahren mit
C5981
Greiner cell scrapers
cell scraper 28 cm handle, 18 mm blade, sterile
Synonym(e):
cell lifters, cell scraper, Greiner 541070, cell cell harvesting blade, cell collection device, plastic cell harvesting tool, plastic cell scrapper
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 378,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122103
€ 378,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile
feature
pivoted blade
packaging
case of 100 (individually wrapped)
manufacturer/tradename
Greiner 541070
blade W
1.8 cm
handle L
28 cm
General description
Greiner cell scrapers are an ideal combination of a rigid polystyrene handle with a soft polyethylene scraping blade.
Material
Handle: Polystyrene
Blade: High Density Polyethylene
Color
Handle: Blue
Blade: White
Legal Information
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3010C6106CLS3011
blade W
1.8 cm
blade W
-
blade W
1.6 cm
blade W
-
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
packaging
case of 100 (individually wrapped)
packaging
case of 100
packaging
case of 100 (individually wrapped)
packaging
case of 100
feature
pivoted blade
feature
-
feature
pivoted blade
feature
-
handle L
28 cm
handle L
25 cm
handle L
40 cm
handle L
39 cm
manufacturer/tradename
Greiner 541070
manufacturer/tradename
Corning 3010
manufacturer/tradename
Greiner 541080
manufacturer/tradename
Corning 3011
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner cell scrapers
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)