Fortfahren mit
CLS3010
Corning®-Zellschaber
blade L 1.8 cm, handle L 25 cm, sterile, case of 100
Synonym(e):
cell lifter, cell scraper
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122103
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile
packaging
case of 100
manufacturer/tradename
Corning 3010
blade L
1.8 cm
handle L
25 cm
General description
Zum mechanischen Ernten von Zellen geeignet
  • Design des Schabers minimiert Zellschäden und gewährleistet gleichmäßigen Kontakt mit der Wachstumsoberfläche
  • Für 25- und 75-cm²-Flaschen konzipiert
  • Einzeln verpackt
  • γ-sterilisiert und als pyrogenfrei zertifiziert
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3011CLS3008C6106
description
blade L 1.8 cm, handle L 25 cm, sterile, case of 100
description
blade L 3.0 cm, handle L 39 cm, sterile, case of 100
description
blade L 19 mm, handle L 180 mm, sterile, case of 100
description
cell scraper 40 cm handle, 16 mm blade, sterile
packaging
case of 100
packaging
case of 100
packaging
pack of 1 (individually wrapped), case of 100
packaging
case of 100 (individually wrapped)
manufacturer/tradename
Corning 3010
manufacturer/tradename
Corning 3011
manufacturer/tradename
Corning 3008
manufacturer/tradename
Greiner 541080
blade L
1.8 cm
blade L
3.0 cm
blade L
19 mm
blade L
-
handle L
25 cm
handle L
39 cm
handle L
180 mm
handle L
40 cm
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
γ-radiation sterilized cell scraper
-
-
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning®-Zellschaber
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)