Merck
CLS3008
Corning®-Zellfilter
blade L 19 mm, handle L 180 mm, sterile, case of 100
Synonym(e):
cell scrapers
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122103
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile
packaging
pack of 1 (individually wrapped), case of 100
manufacturer/tradename
Corning 3008
technique(s)
cell culture: suitable
blade L
19 mm
handle L
180 mm
suitability
suitable for (harvesting stem cells and colonies while maintaining high viability)
General description
  • Für das Abschaben von Zellen von Schalen und Platen
  • Ideales Hilfsmittel für das Gewinnen von Stammzellen und Kolonien bei Wahrung einer hohen Viabilität
  • Einteilige Ausführung für bessere Handhabung
  • Design des Schabers minimiert Zellschäden und gewährleistet gleichmäßigen Kontakt mit der Wachstumsoberfläche
  • Einzeln verpackt
  • Sterilisiert durch Gammastrahlung und zertifiziert pyrogenfrei
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)