Fortfahren mit
CLS3011
Corning®-Zellschaber
blade L 3.0 cm, handle L 39 cm, sterile, case of 100
Synonym(e):
cell lifter, cell scraper
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122103
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile
packaging
case of 100
manufacturer/tradename
Corning 3011
blade L
3.0 cm
handle L
39 cm
General description
Zum mechanischen Ernten von Zellen geeignet
  • Design des Schabers minimiert Zellschäden und gewährleistet gleichmäßigen Kontakt mit der Wachstumsoberfläche
  • Für 25- und 75-cm²-Flaschen konzipiert
  • Einzeln verpackt
  • γ-sterilisiert und als pyrogenfrei zertifiziert
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3010C6106C5981
description
blade L 3.0 cm, handle L 39 cm, sterile, case of 100
description
blade L 1.8 cm, handle L 25 cm, sterile, case of 100
description
cell scraper 40 cm handle, 16 mm blade, sterile
description
cell scraper 28 cm handle, 18 mm blade, sterile
manufacturer/tradename
Corning 3011
manufacturer/tradename
Corning 3010
manufacturer/tradename
Greiner 541080
manufacturer/tradename
Greiner 541070
packaging
case of 100
packaging
case of 100
packaging
case of 100 (individually wrapped)
packaging
case of 100 (individually wrapped)
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
blade L
3.0 cm
blade L
1.8 cm
blade L
-
blade L
-
handle L
39 cm
handle L
25 cm
handle L
40 cm
handle L
28 cm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning®-Zellschaber
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)