Fortfahren mit
D2158
Histodenz
nonionic density gradient medium
Histodenz™
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
5-(N-2,3-Dihydroxypropylacetamid)-2,4,6-triiod-N,N′-bis(2,3-dihydroxypropyl)isophthalamid, N,N′-Bis-(2,3-dihydroxypropyl)-5-[N-(2,3-dihydroxypropyl)-acetamino]-2,4,6-triiod-isophthalamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 517,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H26I3N3O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
821.14
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
266-164-2
Beilstein/REAXYS Number:
2406632
MDL number:
€ 517,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(=O)N(CC(O)CO)c1c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c1I
InChI
1S/C19H26I3N3O9/c1-8(29)25(4-11(32)7-28)17-15(21)12(18(33)23-2-9(30)5-26)14(20)13(16(17)22)19(34)24-3-10(31)6-27/h9-11,26-28,30-32H,2-7H2,1H3,(H,23,33)(H,24,34)
InChI key
NTHXOOBQLCIOLC-UHFFFAOYSA-N
General description
HistoDenz, auch bekannt als Iohexol, ist ein nichtionisches Röntgenkontrastmittel, das speziell als jodiertes Dichtegradientenmedium entwickelt wurde.
Application
HistoDenz eignet sich zur Trennung in allen Einsatzgebieten von Makromolekülen bis hin zu lebensfähigen Zellen durch Zonenzentrifugation oder isopyknische Zentrifugation.
  • Es wird für die Isolierung und Kultivierung von Leberstellatzellen verwendet.
  • Es wird darüber hinaus bei der Extraktion von mikrobiellen Zellen aus Umweltproben eingesetzt.
  • Es wird für die LacZ (β-Galaktosidase)-Färbung verwendet.
  • Darüber hinaus wird es für die Anreicherung von Gonozyten eingesetzt.
Features and Benefits
HistoDenz bietet mehrere vorteilhafte Eigenschaften als Gradientenmedium:
  • Es besitzt eine sehr geringe Toxizität, niedrige Osmolalität, hohe Dichte und niedrige Viskosität (im Vergleich zu Saccharose).
  • Es ist wasserlöslich, nicht ionisch und chemisch nahezu inert.
Legal Information
Histodenz is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1931PHR332774147
Iohexol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1931
Iohexol
Iohexol analytical standard
Supelco
74147
Iohexol
form
powder
form
solid
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
application(s)
hematology
histology
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
clinical testing
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review