Fortfahren mit
C9263
Collagenase aus Clostridium histolyticum
Type V, ≥1 FALGPA units/mg solid, >125 CDU/mg solid
Synonym(e):
Clostridiopeptidase A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 55,10
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 154,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 298,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 787,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.000,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-582-9
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥1 FALGPA units/mg solid, >125 CDU/mg solid
€ 55,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
specific activity
≥1 FALGPA units/mg solid, >125 CDU/mg solid
mol wt
113-114 kDa
solubility
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 1-2 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
−20°C
General description
Kollagenasen aus Clostridium histolyticum (CCH) werden als Typ I oder II klassifiziert. Beide sind Einzelpolypeptide mit einem Molekulargewicht von 114 kDa bzw. 113 kDa. CCH I enthält Tandem-Domänen und CCH II enthält eine Einzeldomäne für die Kollagenbindung.
Application
Kollagenase aus Clostridium histolyticum wurde in einer Studie zur Untersuchung der Zersetzung von Kollagen durch das kariogene Bakterium Streptococcus mutans verwendet. Kollagenase aus Clostridium histolyticum wurde ferner in einer Studie zur Untersuchung der Überlebensfähigkeit von Kollagen-Mikronetzen beim Vorhandensein von Kollagenase verwendet.
Kollagenase wird bei der Präparation von Arteriengewebe zur Untersuchung von fortgeschrittenen Glycosylierungsendprodukten (AGE) verwendet. Das Enzym wird zusammen mit anderen Proteasen zur Disaggregation von menschlichem Tumorgewebe, Mäusenieren, menschlichem Hirngewebe, Lungenepithelgewebe und vielen anderen Geweben verwendet. Außerdem ist es in Leber- und Nierenperfusionsstudien, beim Pankreasverdau und bei der Isolierung von nicht-parenchymalen Leberzellen wirkungsvoll. Das Produkt wird zum Verdau von Vorderarm-Hautbiopsien von Parkinson-Patienten zur Kultivierung von Menschenhaut-Fibroblasten-Primärkulturen verwendet.[1] Das Enzym von Sigma wurde in einer Studie zur Untersuchung von Glucokinasefunktionen zur Isolierung von Nagerinselzellen verwendet.[2]
Biochem/physiol Actions
Die Kollagenase aus Clostridium histolyticum (CCH) ist ein Verdauungsenzym mit besonderer Wirkung auf Kollagen. Es ist hilfreich bei der Behandlung der Dupuytren-Kontraktur, einer fibroproliferativen Erkrankung.
Collagenase wird durch vier Grammatom Calcium pro Mol Enzym aktiviert. Sie wird durch Ethylenglycol-bis-(beta-aminoethylether)-N, N, N′,N′-tetraessigsäure, β-Mercaptoethanol, Glutathion, Thioglycolsäure und 8-Hydroxychinolin gehemmt.
Analysis Note
Enthält außerdem Clostripain, unspezifische neutrale Protease und tryptische Aktivitäten.
Other Notes
Eine Collagen-Aufschlusseinheit (Collagen Digestion Unit, CDU) setzt Peptide aus Rinder-Achillessehnencollagen entsprechend der Ninhydrin-Anfärbung von 1,0 μmol Leucin in 5 Stunden bei pH 7,4 und 37 °C in Gegenwart von Calciumionen frei. Eine FALGPA-Hydrolyseeinheit hydrolysiert 1,0 μmol Furylacryloyl-Leu-Gly-Pro-Ala pro Minute bei 25 °C. Eine neutrale Protease-Einheit hydrolysiert die Caseinmenge, die eine Färbung entsprechend 1,0 μmol Tyrosin pro 5 Stunden bei pH 7,5 und 37 °C produziert. Eine Clostripain-Einheit hydrolysiert 1,0 μmol BAEE pro Minute bei pH 7,6 und 25 °C in Gegenwart von DTT.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C1889C2139C7657
specific activity
≥1 FALGPA units/mg solid, >125 CDU/mg solid
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
specific activity
≥800 CDU/mg solid, 2-5 FALGPA units/mg solid
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
solubility
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 1-2 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 0.05-0.1 mg/mL at 37 °C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
113-114 kDa
mol wt
68-130 kDa
mol wt
68-125 kDa
mol wt
68-130 kDa
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)