C3805
Cyclophilin A human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
Synonym(e):
CyP
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
20 kDa
Konzentration
≥0.3 mg/mL
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... PPIA(5478)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable