Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenTechnischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenshipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
Die reversible kovalente Bindung des Fluorophors Epicocconon an Proteine bietet eine leistungsfähige und empfindliche Methode zur Proteinquantifizierung.
Features and Benefits
- Proteinbindung führt zu einem intensiven fluoreszierenden Rot
- Vollständig reversible Bindung, Protein ist für Massenspektrometrie und funktionelle Assays zugänglich
- Wasserlösliche Proteine können ohne Verwendung von organischen Lösungsmitteln quantifiziert werden
- Großer dynamischer Bereich, große Stokes-Verschiebung und hochempfindlich
- Sehr tolerant gegenüber Stoffen, die häufig die Proteinquantifizierung stören
- Biologisch abbaubar und umweltfreundlich
Other Notes
Für die Gesamt-Protein Quantifizierung in Lösung durch die Interaktion eines einzigartigen Fluorophors mit den Aminen von Polypeptiden.
Legal Information
FluoroProfile is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB
- P5619Protein Standard, analytical standard, 2 mg/vial BSA
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Ondřej Kaplan et al.
PloS one, 11(10), e0163697-e0163697 (2016-10-08)
We describe the production of a highly-active mutant VEGF variant, α2-PI1-8-VEGF121, which contains a substrate sequence for factor XIIIa at the aminoterminus designed for incorporation into a fibrin gel. The α2-PI1-8-VEGF121 gene was synthesized, cloned into a pET-32a(+) vector and
R P Ubrihien et al.
Archives of environmental contamination and toxicology, 82(4), 520-538 (2022-04-21)
The effects of multigenerational Cu exposure on the freshwater gastropod Isidorella newcombi were investigated. Snails were exposed to a range of treatment-specific Cu concentrations in the parental to F2 generations, and a common Cu concentration in the F3 generation. In
Phillip J L Bell et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(31), 9304-9305 (2003-08-02)
Epicocconone represents a new class of natural fluorescent probes based on a polyketide skeleton isolated from the fungus Epicoccum nigrum. Epicocconone is a small, cell permeable natural product with a high molar absorbtivity and a long Stokes' shift that will
Jiaorong Tan et al.
Journal of diabetes research, 2019, 5483946-5483946 (2019-06-22)
This study is aimed at evaluating the effects, functions, and mechanism of HNF1α on hepatic glycolipid metabolism. In this study, free fatty acid- (FFA-) induced steatosis of hepatocyte liver cell LO2 was used as an in vitro model. The methods
Helena A Schmitz et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 160, 22-30 (2015-01-13)
Metals are accumulated by filter feeding organisms via water, ingestion of suspended sediments or food. The uptake pathway can affect metal toxicity. Saccostrea glomerata were exposed to cadmium through cadmium-spiked suspended sediments (19 and 93μg/g dry mass) and cadmium-enriched phytoplankton
Verwandter Inhalt
Instructions