Wichtige Dokumente
B4312
BTK, active, His tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
AGMX1, AT, ATK, BPK, IMD1, PSCTK, XLA
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Produktlinie
PRECISIO® Kinase
Assay
≥70% (SDS-PAGE)
Form
buffered aqueous glycerol solution
Spezifische Aktivität
37-49 nmol/min·mg
Mol-Gew.
~78 kDa
Löslichkeit
water: soluble
UniProt-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
life science and biopharma
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... BTK(695)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?