Fortfahren mit
NTMIXKB
Roche
KAPA dNTP Mix (10 mM pro dNTP)
Synonym(e):
DNTP, PCR
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 81,10
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 643,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106300
Assay:
>99% (HPLC)
Form:
liquid
Solubility:
water: miscible
Storage temp.:
−20°C
€ 81,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
assay
>99% (HPLC)
form
liquid
shelf life
≤18 mo.
packaging
pkg of 5 mL (KK1041), pkg of 500 μL (KK1017)
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
whole genome amplification: suitable
impurities
Bacterial contamination assay, passes test, DNase, none detected, Endonuclease contamination assay, passes test, Exonuclease contamination assay, passes test, Human contamination assay, passes test, RNase, none detected, nicking activity, none detected, phosphatase, none detected, protease, none detected
color
colorless
solubility
water: miscible
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
KAPA-Dinukleotidtriphosphate (dNTPs) bieten hochwertige, molekulare Dinukleotidphosphate (dNTPs) erster Güte, die hauptsächlich für die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) verwendet werden.
Application
KAPA dNTP Mix wird verwendet bei:
  • Standard-PCR
  • High-Fidelity-PCR
  • Quantitativer PCR
  • Endreparatur oder A-Tailing
  • cDNA-Synthese
  • DNA-Sequenzierung
  • DNA-Markierung
  • Microarrays
KAPA dNTPs eignen sich für alle molekularbiologischen Anwendungen, die hochwertige dNTPs erfordern.
Features and Benefits
  • KAPA dNTPs sind als einzelne dNTPs oder als gebrauchsfertige dNTP-Mischung erhältlich.
  • Die KAPA-dNTP-Mischung wird mit den PCR-Kits KAPA Taq, KAPA2G Fast, KAPA2G Robust, KAPA LongRange und KAPA HiFi geliefert.
  • KAPA dNTPs werden einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen, um eine hohe Leistung zu gewährleisten, insbesondere bei Polymerasen der B-Familie, die empfindlich auf eine Vergiftung durch Uracil reagieren.
  • Mit allen handelsüblichen DNA-Polymerasen kompatibel.
Preparation Note
Stellen Sie stets sicher, dass das Produkt KAPA dNTP Mix vor der Verwendung vollständig aufgetaut und gut gemischt ist. KAPA dNTPs können kurzzeitig (bis zu 1 Monat) bei 4 °C aufbewahrt werden. Die Langzeitlagerung sollte bei -20 °C erfolgen. Sofern die Probe sorgfältig gehandhabt und nicht kontaminiert wurde, ist keine Beeinträchtigung der Proben zu erwarten, wenn sie (unbeabsichtigt) für kurze Zeit (bis zu 3 Tage) bei Raumtemperatur belassen werden. Eine langzeitige Lagerung bei Raumtemperatur und 4 °C wird nicht empfohlen. Beachten Sie bitte, dass Reagenzien, die bei Temperaturen über -20 °C gelagert werden, bei einer Kontaminierung während der Verwendung viel anfälliger für eine Zersetzung sind. Die Lagerung bei nicht empfohlenen Temperaturen erfolgt daher auf Risiko des Anwenders.
Analysis Note
KAPA dNTPs sind >99 % rein durch HPLC und frei von DNase-, RNase-, Protease-, Phosphatase- und Nicking-Aktivität. Alle Kit-Komponenten werden einer strengen funktionellen Qualitätskontrolle unterzogen und erfüllen strenge Anforderungen hinsichtlich der DNA-Kontamination.
Other Notes
Nur für Forschungszwecke. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D729511888412001TAQNTKB
description
-
description
Molecular Biology Reagent
description
solution, Roche, pkg of 2 × 100 μL (10 mM each), suitable for RT-PCR
description
-
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
form
liquid
form
liquid
form
solution
form
-
assay
>99% (HPLC)
assay
≥99%
assay
-
assay
-
color
colorless
color
colorless
color
colorless
color
-
solubility
water: miscible
solubility
H2O: soluble at 20 °C
solubility
water: miscible
solubility
-
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Mixture of dATP, dCTP, dGTP and dTTP 10 mM each
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)