Merck
B1125
Sigma-Aldrich
Bathocuproindisulfonsäure Dinatriumsalz
Bathocuproinedisulfonic acid disodium salt
7.2-9.1% purity dry basis (ICP), powder
Synonym(e):
2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthrolindisulfonsäure Dinatriumsalz, Dinatrium-bathocuproindisulfonat
Größe auswählen
500 MG
€ 140,00
1 G
€ 184,00
5 G
€ 815,00
25 G
€ 3.250,00
€ 140,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 140,00
1 G
€ 184,00
5 G
€ 815,00
25 G
€ 3.250,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H18N2Na2O6S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
564.54
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
NACRES:
NA.47
€ 140,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Bathocuproindisulfonsäure Dinatriumsalz, for spectrophotometric det. of Cu, Fe
Assay
7.2-9.1% dry basis (ICP)
Form
powder
Qualität
for spectrophotometric det. of Cu, Fe
Methode(n)
titration: 90% using HCLO4 (Dry Basis)
Farbe
white to beige
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL
Eignung
suitable for determination of copper
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1c(nc2c3nc(c(c(c3ccc2c1c5ccccc5)c4ccccc4)[S](=O)(=O)[O-])C)C
InChI
1S/C26H20N2O6S2.2Na/c1-15-25(35(29,30)31)21(17-9-5-3-6-10-17)19-13-14-20-22(18-11-7-4-8-12-18)26(36(32,33)34)16(2)28-24(20)23(19)27-15;;/h3-14H,1-2H3,(H,29,30,31)(H,32,33,34);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
RNGKZLRAVYPLJC-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Bathocuproindisulfonsäure ist ein starker Kupfer-Chelatbildner. Sie wird zum Nachweis von Kupfer und Eisen in biologischen Proben verwendet.[1][2]
Anwendung
  • Bathocuproindisulfonsäure-Dinatriumsalz wird als Kupfer-Chelatbildner für bestimmte Assays in Arabidopsis-Keimlingen verwendet.[3]
  • Es wurde als ein elektronenkettenassoziierter Inhibitor der Produktion freier Radikale für den Superoxid-Dismutase-Assay in Zellen verwendet.[4]
  • Es wird als Kupfer-Chelatbildner zur Cystein-Stabilisierung in Trypanosoma-Kulturmedien eingesetzt.[5]
Sonstige Hinweise
Isomerengemisch
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kristine Hardy et al.
Free radical biology & medicine, 37(10), 1550-1563 (2004-10-13)
Antioxidants can inhibit the proliferation of T lymphocytes induced by mitogens. This has been postulated to be due to their scavenging of reactive oxygen species which may act as second messengers in the antigen-induced signaling cascade leading to cell proliferation.
Vicente Sancenón et al.
The Journal of biological chemistry, 279(15), 15348-15355 (2004-01-17)
Copper plays a dual role in aerobic organisms, as both an essential and a potentially toxic element. To ensure copper availability while avoiding its toxic effects, organisms have developed complex homeostatic networks to control copper uptake, distribution, and utilization. In
Tomoo Shirabe et al.
Analytical chemistry, 80(23), 9360-9362 (2009-06-25)
A novel method has been devised for the determination of phytochelatins (PCs), heavy-metal-tolerant peptides produced by higher plants and algae. The method is based on the facts that fluorescence of bathocuproine disulfonate (BCS) is quenched by Cu(I) ions as a
Simple procedure for the single sample determination of serum copper and iron.
B ZAK
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 3(4), 328-334 (1958-07-01)
Shinya Ogawa et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 909, 34-36 (2012-11-17)
HPLC eluent systems employing acetonitrile and methanol were evaluated for the quantitation of glutathione (GSH) and phytochelatin (PC(n)), a family of peptides implicated in heavy-metal detoxification in higher plants. The detection system is based on the dequenching of copper(I)-bathocuproine disulfonate
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review