AMAB91331
Monoclonal Anti-HIST1H3A antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL4967, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
H3, H3FA, H3FB, H3FC, H3FD, H3FF, H3FHH3FI, H3FJ, H3FK, H3FL
Größe auswählen
€ 482,00
Größe auswählen
About This Item
€ 482,00
Empfohlene Produkte
Konjugat
unconjugated
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
CL4967, monoclonal
Produktlinie
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Methode(n)
immunofluorescence: 2-10 μg/mL (Fixation/Permeabilization: PFA/Triton X-100)
immunohistochemistry: 1:10000-1:20000
western blot: 1 μg/mL
Isotyp
IgG2a
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GJB6(10804)
Verwandte Kategorien
Immunogen
Sequence
PKDIQLARRIRGERA
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)