Fortfahren mit
A8781
β-Amylase aus Süsskartoffeln
greener alternative
Synonym(e):
1,4-α-D-Glucan-maltohydrolase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 326,00
5 x 1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 810,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.56
EC Number:
232-566-1
MDL number:
EG-Nummer:
€ 326,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
mol wt
~200,000
packaging
vial of 15 mg
greener alternative product score
old score: 57
new score: 1
Find out more about DOZN™ Scoring
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
greener alternative category
storage temp.
−20°C
General description
β-Amylase aus Süßkartoffeln ist ein tetrameres Enzym, wobei jedes Monomer eine (α/β) Kerndomäne und einen C-terminalen Loop-Bereich aufweist.[1] Sie gehört zur Glykosid-Hydrolase-Familie GH14.[2]
Wir haben uns verpflichtet, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die in eine der vier Kategorien umweltfreundlicherer Alternativen fallen. Dieses Produkt gehört zur Kategorie der neugestalteten Produkte, die wichtige Verbesserungen bei den Prinzipien der Grünen Chemie „Abfallvermeidung“, „sichere Lösungsmittel und Hilfssubstanzen“ und „effiziente Energienutzung“ aufweisen. Klicken Sie hier , um die DOZN-Scorecard anzusehen.
Application
β-Amylase aus Süßkartoffeln wird eingesetzt:
  • als Molekulargewichtsmarker in der blauen Nativ-Polyacrylamid-Gelelektrophorese (PAGE)[3]
  • als Standard für die Ermittlung der Kalibrierkurve in der Größenausschlusschromatographie
  • als Modellprotein für die Kleinwinkel-Röntgenanalyse (Small-Angle X-Ray Analysis, SAXs)[4]
Biochem/physiol Actions
β-Amylase wirkt auf die α(1,4)-Glykosidbindungen von Polysacchariden und setzt in den nicht-reduzierenden Enden Maltose frei.[2] Aufgrund ihrer Stabilität wird β-Amylase aus Süßkartoffeln im immobilisierten Enzympräparat in Verbindung mit Agaroseperlen eingesetzt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A7005A9857A6237
form
powder
form
ammonium sulfate suspension
form
powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
~200,000
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
-
greener alternative product score
old score: 57
new score: 1
Find out more about DOZN™ Scoring
greener alternative product score
old score: 57
new score: 1
Find out more about DOZN™ Scoring
greener alternative product score
-
greener alternative product score
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Amylase aus Süsskartoffeln
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)